Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Perforin Antibodies

          Invitrogen

          Perforin Monoclonal Antibody (dG9 (delta G9)), FITC, eBioscience™

          7 Published Figures
          23 References
          View all (55) Perforin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Perforin Monoclonal Antibody (dG9 (delta G9)), FITC, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (7)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Perforin Antibody (11-9994-41) in Flow

          Intracellular staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD8 APC-eFluor® 780 (Product # 47-0088-42) and Mouse IgG2b K Isotype Control FITC (Product # 11-4732-42) (left) or Anti-Human Perforin FITC (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Perforin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          11-9994-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-Dependent
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.125 µg)/test
          View 21 publications 21 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Pig

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          dG9 (delta G9)

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1944476

          Product Specific Information

          Description: The dG9 antibody clone reacts with human perforin (pore-forming protein, pfp). Perforin is one of the cytolytic mediators present in the cytoplasmic granules of cytotoxic T lymphocytes (CTL) and natural killer cells (NK). Perforin is involved in the killing function by CTLs and NKs and has an important role in the immune response against tumors and virus infections.

          Applications Reported: This dG9 (delta G9) antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis, and immunohistochemical staining.

          Applications Tested: This dG9 (delta G9) antibody has been tested by intracellular flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.125 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Perforin is one of the major cytolytic proteins of cytolytic granules. Perforin is a cytolytic mediator and is stored in and released by cytoplasmic granules. Moreover, perforin is involved in immune defense against tumors and virus infections as mediated by cytotoxic lymphocytes. Perforin is a 555 amino acid protein with a 21 amino acid signal peptide, and has a molecular weight of 70 to 75 kD. Perforin is a pore forming protein with a mechanism of transmembrane channel formation similar to C9, and homology between perforin and C9 have been demonstrated. Studies show that perforin is expressed only in killer cell lines and not in helper T lymphocytes or other tumor cells tested. Perforin is known to be a key effector molecule for T-cell- and natural killer-cell-mediated cytolysis. Defects in the perforin gene cause familial hemophagocytic lymphohistiocytosis type 2 (HPLH2), a rare and lethal autosomal recessive disorder of early childhood. Alternative splicing results in multiple transcript variants of perforin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cytolysin; lymphocyte pore-forming protein; OMAK; OTTHUMP00000019759; perforin 1 (pore forming protein); Perforin1; PGFL; PIGF; PIGF-2; PLGF; pore forming protein; pore-forming protein; PRF1 (pore forming protein 1); RP11-710A11.3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: HPLH2; P1; PFP

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P14222

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5551, (Pig) 396595

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding protein binding wide pore channel activity identical protein binding pore-forming activity
          Process(es)
          immunological synapse formation leukocyte mediated cytotoxicity T cell mediated cytotoxicity defense response to tumor cell immune system process immune response to tumor cell apoptotic process defense response cellular defense response protein secretion protein import protein homooligomerization defense response to virus positive regulation of killing of cells of other organism protein transmembrane transport granzyme-mediated programmed cell death signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0