標準的なデオキシヌクレオチド塩基のほかに、各種修飾塩基や末端修飾にも対応いたします。
ご注文の前にご確認ください。
thermofisher.comアカウントはセキュリティ強化の観点から、定期的にEメールアドレスの認証が必要となります。サインイン時にEメールアドレスの確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って認証を完了してください。また、一定期間ご利用がないthermofisher.comアカウントについては、ご利用できなくなる場合があります。
お客さまのアカウントを不正アクセスからお守りし、安全にご利用いただくための措置となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
プライマー名(oligo name)には、"-" ハイフン、"( )" 括弧、"_" アンダーバー、"." ドットがご利用いただけます。
上記以外の記号「+、*、#、! など」はご利用いただけませんのでご注意ください。
当サイトでは、Google Chrome ™(最新version)、またはFirefox™(最新version)でのご利用を推奨しております。
そのほかの対応ブラウザは、こちらをご確認ください。
Google Chrome is a trademark of Google Inc. Firefox is a trademark of Mozilla Foundation.
カートから「注文手続きを始める」をクリックすると「ご注文サマリー」が表示されます。下部にスクロールさせると「特記事項」の記載欄があり、更に下部へ進めると「オリゴの設定」の選択欄が表示されます。こちらから納品形態を選択することが可能です。
ご注文詳細画面でオリゴの納品形態(乾燥/液体)を選択された後に、前のページに戻られますと選択が解除される場合がございます。ご注文確定前に納品形態が正しく選択されているか確認ください。
なお、納品形態をプロフィール画面にて設定していただくことで選択が解除されることが回避できますので、ご活用ください。
Web注文時に参考として表示されるTm値と製品納品時に添付されているCertificate of Analysis に記載されているTm値は算出方法が異なります。そのため同じ値にならないことがございます。
PCRを行う際には、Tm値(50 mM Na+)を基にアニーリング温度を決定しますが、各プライマーに最適なアニーリング温度を決めるためには、いくつかの条件検討が必要です。
以下の温度を目安に条件検討を行うことをお勧めします。
  • Web注文時に表示されるTm値(50 mM)の-5℃
  • 納品時に添付される試験成績書(Certificate of Analysis)に記載されるTm値(50 mM Na+)の+5℃
サービスラインアップ
バリューオリゴ
30塩基まで一律価格のお得なプライマー
翌日のお届けとなります
個別注文
アップロード注文
  • 7~30塩基
  • 40nmolスケール
  • 脱塩/非修飾品のみ
  • 翌日のお届け
  • オンラインオーダー限定
スタンダードオリゴ
最短納期でお届けするプライマー
各種修飾にも対応しています
個別注文
アップロード注文
  • 7~100塩基
  • 25/50/200 nmol スケール
  • 1/10 μmol スケール
  • 脱塩/カートリッジ
    /HPLC
  • 5’/3’ 末端修飾、内部修飾
  • PAGE精製(海外合成のため納期約4週間)
プレートオリゴ
96well フォーマットで
ご納品するプライマー
アップロード注文
  • 1プレート24本以上~
  • 7~80塩基
  • 25/50/200nmolスケール
  • 脱塩/カートリッジ精製
  • ディープウェルプレート(1,200 μL)以外のプレートをご希望の場合はオプションになりますので、必ず特記事項にご希望のプレートをご記載ください
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.