Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD14 Antibodies

          Invitrogen

          CD14 Monoclonal Antibody (Sa2-8), PE, eBioscience™

          29 Published Figures
          40 References
          View all (189) CD14 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD14 Monoclonal Antibody (Sa2-8), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (29)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 30

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD14 Antibody (12-0141-82) in Flow

          Staining of mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells with 0.25 µg of Rat IgG2a K Isotype Control PE (Product # 12-4321-80) (blue histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD14 PE (purple histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          12-0141-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 38 publications 38 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          Sa2-8

          Conjugate

          PE PE PE
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465563

          Product Specific Information

          Description: The Sa2-8 monoclonal antibody reacts with mouse CD14, a 53-55 kDa GPI-linked glycoprotein. CD14 is a receptor for the complexes of LPS and LBP (LPS-Binding Protein) and is shown to associate with Toll-Like Receptor 4 (TLR4) and participate in the signaling and cellular response to bacterial LPS. In mouse, CD14 is expressed on the surface of macrophages and under certain conditions is also found in the serum in a secreted form. Sa2-8 has weak antagonistic activity (in NF-kappaB activation or TNF alpha production with LPS stimulation).

          Applications Reported: The Sa2-8 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This Sa2-8 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD14 is a 55 kDa GPI-anchored glycoprotein that is constitutively expressed on the surface of mature monocytes, macrophages, and neutrophils. CD14 also serves as a multifunctional lipopolysaccharide receptor, and is released to the serum both as a secreted and enzymatically cleaved GPI-anchored form. CD14 binds lipopolysaccharide molecule in a reaction catalyzed by lipopolysaccharide-binding protein (LBP), an acute phase serum protein. The soluble sCD14 can discriminate slight structural differences between lipopolysaccharides and is important for neutralization of serum allochthonous lipopolysaccharides by reconstituted lipoprotein particles. Further, CD14 has been shown to bind apoptotic cells, and can affect allergic, inflammatory and infectious processes. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same CD14 isoform. Diseases associated with CD14 dysfunction include mycobacterium chelonae infection and Croup.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD 14; CD14; cd14 monocyte; LPSR antibody; Monocyte differentiation antigen CD14; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein; sCD14; soluble CD14

          View more View less

          Gene Aliases: Cd14

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P10810

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12475

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding lipoteichoic acid binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          response to molecule of bacterial origin immune system process inflammatory response positive regulation of tumor necrosis factor production response to tumor necrosis factor innate immune response positive regulation of endocytosis positive regulation of cytokine secretion cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline