Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD25 Antibodies

          Invitrogen

          CD25 Monoclonal Antibody (PC61.5), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          34 Published Figures
          279 References
          View all (245) CD25 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD25 Monoclonal Antibody (PC61.5), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (34)
          • Advanced Verification (1)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 36

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD25 Antibody (12-0251-83) in Flow

          Staining of C57Bl/6 splenocytes with Anti-Mouse CD4 FITC (Product # 11-0041-82) and 0.06 µg of Rat IgG1 K Isotype Control PE (Product # 12-4301-82) (left) or 0.06 µg of Anti-Mouse CD25 PE (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody

          Product Details

          12-0251-83

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 266 publications 266 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, lambda

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          PC61.5

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 760
          • Pacific Orange
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465608

          Product Specific Information

          Description: The PC61.5 antibody reacts with mouse CD25, the 55 kDa interleukin-2 receptor alpha chain (IL-2R alpha). CD25 is expressed by early progenitors of the T and B lineage as well as by activated mature T and B lymphocytes. By itself, CD25 binds IL-2 only with low affinity. However, CD25 associates with CD122 (IL-2 receptor beta chain) and CD132 (common gamma chain) to form the high affinity IL-2 receptor. Binding of IL-2 to both the high and low affinity classes of IL-2 receptor is inhibited by the PC61.5 antibody. CD25 plays a role in lymphocyte differentiation and activation/proliferation.

          Applications Reported: The PC61.5 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The PC61.5 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes and Con A-stimulated splenocyte culture. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD25 (IL2 receptor alpha chain/IL2RA) is a cytokine that plays a role in the proliferation of T and B lymphocytes. The receptor of this cytokine (IL2RA) is a heterotrimeric protein complex with a gamma chain also shared by interleukin 4 (IL4) and interleukin 7 (IL7). IL2RA, IL2R beta chain (IL2RB), and the IL2R gamma chain (IL2RG), constitute the high-affinity IL2 receptor. Homodimeric IL2RA chains result in low-affinity receptor, while homodimeric IL2RB chains produce a medium-affinity receptor. The expression of IL2 in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. IL2 is primarily produced by mature T cells. IL2 plays an important role as a growth factor, differentiation factor, and regulator of cell death. IL-2 stimulates the proliferation of B cells, augments natural killer cell activity, and inhibits granulocyte macrophage colony formation. The targeted disruption of a similar gene in mice leads to ulcerative colitis-like disease, which suggests a role in the immune response to antigenic stimuli. Mutations in this gene are associated with interleukin 2 receptor alpha deficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD25; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; il-2 receptor alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL-2-RA; IL-2R alpha chain; IL-2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; IL2 receptor subunit alpha; IL2-RA; IL2R subunit alpha; Il2ra antibody; interleukin-2 receptor alpha; Interleukin-2 receptor subunit alpha; Interleukin2 receptor subunit alpha; p55; p55 chain; sIL 2R; soluble IL 2 receptor

          View more View less

          Gene Aliases: CD25; Il2r; Il2ra; Ly-43

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P01590

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16184

          View more View less

          Function(s)
          interleukin-2 receptor activity protein binding drug binding interleukin-2 binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          inflammatory response to antigenic stimulus activation-induced cell death of T cells inflammatory response immune response Notch signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation T cell homeostasis positive regulation of T cell differentiation regulation of T cell homeostatic proliferation negative regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of defense response to virus negative regulation of inflammatory response negative regulation of immune response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline