Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD127 Antibodies

          Invitrogen

          CD127 Monoclonal Antibody (A7R34), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          20 Published Figures
          116 References
          View all (123) CD127 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD127 Monoclonal Antibody (A7R34), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (20)
          • Advanced Verification (1)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 22

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD127 Antibody (12-1271-82) in Flow

          C57BL/6 mouse splenocytes were stained with CD3e Monoclonal Antibody, APC-eFluor 780 (Product # 47-0031-82) and 0.125 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control, PE (Product # 12-4321-83) (left) or 0.125 µg of CD127 Monoclonal Antibody, PE (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD127 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-1271-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 112 publications 112 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          A7R34

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465844

          Product Specific Information

          Description: The A7R34 monoclonal antibody reacts with mouse CD127, the high affinity alpha subunit of the mouse IL-7 receptor. IL-7 receptor alpha chain is expressed by immature B cells in the bone marrow, double-negative (CD4-CD8-), single-positive (CD4+ and CD8+), but not double-positive (CD4+CD8+) thymocytes. In the periphery, mature T cells express CD127 at low level. A7R34 inhibits binding of IL-7 to its receptor and has been used in in vivo and in vitro studies to elucidate the role of IL-7 in T and B cell development and activation. Binding of A7R34 blocks the binding of SB/199, another antibody which recognizes mouse CD127.

          Applications Reported: The A7R34 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The A7R34 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse thymocytes and splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD127, also known as the Interleukin-7 receptor alpha chain (IL-7Ralpha), is a type I glycoprotein with a molecular weight of 75-80 kDa. It forms a multi-functional receptor complex with CD132, the common gamma chain, to create the IL-7 receptor (IL-7R), which is crucial for lymphopoiesis. The active IL-7 receptor is an alpha/gamma chain heterodimer, where the gamma chain also associates with the interleukin-2 receptor and primarily activates signal transduction, while the alpha chain determines specific signaling events through its association with cytoplasmic signaling molecules. CD127 is expressed by immature B cells through the early pre-B stage, thymocytes during various stages of development, and most mature T cells, with transient down-regulation upon activation. It promotes the proliferation of precursor B cells, thymocytes, T cell progenitors, and mature CD4+ and CD8+ T cells. Binding of IL-7 to CD127 results in signal transduction through several tyrosine kinase pathways, including the Jak/STAT pathway, and is indispensable for lymphocyte development and the control of homeostatic proliferation of T cells in the periphery. Additionally, IL-7R signaling is involved in the regulation of T cell receptor (TCR) locus rearrangement in gamma delta T cells. Interestingly, CD127 expression is down-regulated on CD4+CD25+ regulatory T cells (T regs). While CD4 and CD25 co-expression is commonly used to identify T regs, this method may include cells without suppressive activity. CD4+CD25+ cells that have down-regulated CD127 expression are significantly enriched for the regulatory T cell population, as defined by the expression of the T reg-specific transcription factor Foxp3 and their suppressive activity in vitro. Diseases associated with CD127 dysfunction include severe combined immunodeficiency and T cell negative/B cell negative/NK positive severe combined immunodeficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: IL 7 receptor; IL 7R a; IL 7R subunit alpha; IL 7R α; IL 7Ra; IL 7Rα; IL-7 receptor alpha chain; IL-7 receptor subunit alpha; IL-7R; IL-7R subunit alpha; IL-7R-alpha; IL-7RA; IL7 receptor; IL7 receptor subunit alpha; IL7R a; IL7R alpha; IL7R subunit alpha; IL7R α; IL7Rα; interleukin 7 receptor alpha chain; interleukin-7 receptor precursor; Interleukin7 receptor subunit alpha; MGC107557; sCD127; soluble IL 7 receptor; soluble IL 7R; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD127; IL-7Ralpha

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P16872

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16197

          View more View less

          Function(s)
          cytokine receptor activity interleukin-7 receptor activity
          Process(es)
          cell morphogenesis negative regulation of T cell mediated cytotoxicity positive regulation of cell proliferation regulation of cell size positive regulation of gene expression cytokine-mediated signaling pathway cellular homeostasis hemopoiesis T cell differentiation positive regulation of T cell differentiation in thymus interleukin-7-mediated signaling pathway B cell proliferation positive regulation of JAK-STAT cascade lymph node development homeostasis of number of cells defense response to Gram-positive bacterium negative regulation of T cell apoptotic process positive regulation of STAT cascade
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-nv6df:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline