Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • 4-1BBL (CD137L) Antibodies

          Invitrogen

          CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Monoclonal Antibody (TKS-1), PE, eBioscience™

          4 References
          View all (44) 4-1BBL (CD137L) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Monoclonal Antibody (TKS-1), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Antibody (12-5901-81) in Flow

          Staining of 3-day unstimulated (left) and 3-day Anti-Mouse IgM and Anti-Mouse CD40-stimulated (right) mouse splenocytes with 0.5 µg of Rat IgG2a kappa Isotype Control PE (Product # 12-4321-80) (blue histogram) or 0.5 µg of Anti-Mouse CD137 Ligand (4-1BB Ligand) PE (Product # 12-5901-82) (purple histogram). Total viable CD45R (B220)+ cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD137 Ligand (4-1BB Ligand) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-5901-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          TKS-1

          Conjugate

          PE PE PE
          • Biotin 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_466032

          Product Specific Information

          Description: The TKS-1 monoclonal antibody reacts with mouse 4-1BB Ligand (4-1BBL), a type II transmembrane protein and a member of the tumor necrosis factor superfamily. 4-1BBL is expressed by activated antigen presenting cells including B cells and macrophages. Interaction of 4-1BBL with 4-1BB (CDw137) is reported to deliver a costimulatory signal important in the T-APC interaction.

          Applications Reported: The TKS-1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The TKS-1 antibody has been tested by flow cytometric analysis of resting and 2-3 day (IgM+CD40)-activated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD137 ligand (CD137L) is a type II membrane protein and part of the TNF superfamily. CD137L is a co-stimulatory molecule that is expressed on antigen presenting cells (DCs, monocytes/macrophages, B cells) and is upregulated upon activation. Its receptor, CD137/4-1BB, is found on a variety of cells, including inflamed endothelial cells, where its expression enhances extravasation of CD137L expressing monocytes. Activated T cells also express CD137, and engagement with CD137L enhances T cell proliferation, IL-2 secretion, survival, and cytotoxic activity. CD137L is also expressed on a majority of B-cell lymphomas, including mantle cell lymphoma, follicular lymphoma, and diffuse large B-cell lymphoma (but it is lacking on Hodgkin lymphoma and T-cell lymphoma). CD137L is also expressed in carcinoma cell lines, and is thought to be involved in T cell-tumor cell interactions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 4 1 BB Ligand; 4 1 BBL; 4-1BB ligand; 41BB Ligand; 41BBL; CD 137 Ligand; CD 137L; CD137 Ligand; CDw137L; TNFRSF9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4-1BB-L; 4-1BBL; Cd137l; Ly63l

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P41274

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 21950

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding tumor necrosis factor receptor binding tumor necrosis factor receptor superfamily binding
          Process(es)
          immune response positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of activated T cell proliferation regulation of cell proliferation myeloid dendritic cell differentiation positive regulation of cytotoxic T cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0