Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • ROR gamma (t) Antibodies

          Invitrogen

          ROR gamma (t) Monoclonal Antibody (AFKJS-9), PE, eBioscience™

          18 Published Figures
          140 References
          View all (14) ROR gamma (t) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ROR gamma (t) Monoclonal Antibody (AFKJS-9), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (18)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 19

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ROR gamma (t) Antibody (12-6988-80) in Flow

          Surface staining of mouse thymocytes with Anti-Mouse CD4 FITC (Product # 11-0041-82) and Anti-Mouse CD8a APC (Product # 17-0081-82), followed by intracellular staining with 0.25 µg of Rat IgG2a K Isotype Control PE (Product # 12-4321-80) (left) or 0.25 µg of Anti-Human/Mouse ROR gamma (t) PE (right) using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. The histograms demonstrate staining of CD4+CD8+ double-positive cells (blue histogram) or CD4+CD8- single-positive cells (purple histogram). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ROR gamma (t) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-6988-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 134 publications 134 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rhesus monkey

          Published species

          Baboon, Human, Mouse, Pig, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AFKJS-9

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1257212

          Product Specific Information

          Description: The AFKJS-9 monoclonal antibody reacts with the mouse, human and rhesus monkey ROR gamma (t) protein. ROR gamma is a member of the retinoic acid-related orphan receptor (ROR) family, which also includes ROR alpha and ROR beta. ROR family proteins are ligand-dependent transcription factors that play roles in multiple physiological processes. ROR gamma is expressed in several tissues including liver, lung, muscle, heart and kidney. Furthermore, it was discovered that alternative transcription results in the expression of an isoform, ROR gamma (t), which is expressed exclusively in cells of the lymphoid compartment, namely CD4+CD8+ "double-positive" thymocytes, Th17 cells of the periphery and lymphoid tissue inducer (LTi) cells of lymphoid organs.

          The ROR gamma (t) isoform differs from ROR gamma by three unique amino acids at its amino terminus. Therefore, the AFKJS-9 antibody will react with both the ROR gamma and ROR gamma (t) isoforms.

          Applications Reported: This AFKJS-9 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This AFKJS-9 antibody has been tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of mouse thymocytes and Th17-polarized splenocytes using the Foxp3/Transcription Factor Staining Buffer Set (Product # 00-5523-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol B: One step protocol for (nuclear) intracellular proteins located under the Resources Tab online. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          ROR gamma, a NR1 Thyroid Hormone-Like receptor, has been shown to affect thymopoiesis, bone metabolism, T-cell apoptosis, and lymphoid organogenesis. ROR gamma has been shown to promote thymocyte survival by activating the expression of the antiapoptotic protein Bcl-x(L). ROR gamma is also required for the development of lymph nodes and Peyer's patches. It has been shown that ROR gamma(t), a thymus-specific isoform of ROR gamma from mouse, inhibits Fas ligand expression and cytokine secretion in immature thymocytes. ROR gamma binds as a monomer to response elements composed of a single core motif, GGTCA, preceded by a 6 bp AT-rich sequence. ROR gamma expression has been documented in mouse thymus, adipose, bone, skeletal muscle, liver, and kidney, and in human skeletal muscle. ESTs have been isolated from human tissue libraries, including cancerous head/neck, germ cell, and prostate, and normal colon, head/neck, lung, liver/spleen, and pancreas.

          ROR gammat t (RORgt) is an isoform of RORC.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: MGC129539; nuclear receptor RZR-gamma; nuclear receptor subfamily 1 group F member 3; orphan nuclear receptor; RAR-related orphan receptor C; retinoic acid-binding receptor gamma; retinoid-related orphan receptor gamma; retinoid-related orphan receptor-gamma; ROR Gamma; ROR gamma t; RORC; RORgt; RORyt; RP11-98D18.11-001; thymus orphan receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: EGK_01272; IMD42; NR1F3; RORG; RORgamma; RZR-GAMMA; RZRG; Thor; TOR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P51449, (Mouse) P51450

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rhesus monkey) 717052, (Human) 6097, (Mouse) 19885

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding protein binding oxysterol binding zinc ion binding sequence-specific DNA binding transcription factor activity, direct ligand regulated sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding transcription coactivator binding C4 zinc finger nuclear receptor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter tolerance induction in gut-associated lymphoid tissue regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter xenobiotic metabolic process regulation of gene expression regulation of glucose metabolic process regulation of steroid metabolic process intracellular receptor signaling pathway circadian regulation of gene expression cellular response to sterol T-helper cell differentiation positive regulation of circadian rhythm regulatory T cell differentiation regulation of fat cell differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated lymph node development Peyer's patch development adipose tissue development negative regulation of thymocyte apoptotic process T-helper 17 cell differentiation protein phosphorylation cell differentiation T cell differentiation in thymus regulation of gamma-delta T cell differentiation alpha-beta T cell differentiation mucosal-associated lymphoid tissue development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0