Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • IL-23 p19 Antibodies

          Invitrogen

          IL-23 p19 Monoclonal Antibody (23dcdp), PE, eBioscience™

          4 References
          View all (44) IL-23 p19 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-23 p19 Monoclonal Antibody (23dcdp), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          IL-23 p19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-23 p19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-23 p19 Antibody (12-7823-41) in Flow

          Intracellular staining of unstimulated (left) or LPS-stimulated in the presence of Protein Transport Inhibitor Cocktail (Product # 00-4980-03) (right) in vitro-cultured human dendritic cells with Anti-Human IL-12/23 p40 eFluor® 660 (Product # 50-7235-42) and Anti-Human IL-23 p19 PE. Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-23 p19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          12-7823-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.06 µg)/test
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          23dcdp

          Conjugate

          PE PE PE
          • eFluor 660
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10669562

          Product Specific Information

          Description: This 23dcdp monoclonal antibody reacts with the p19 subunit of human IL-23. This heterodimeric cytokine is composed of two disulfide-linked subunits, p40 and p19. It is closely related to IL-12, with which it shares the p40 subunit. The IL-23 receptor is also heterodimeric and shares the IL-12Rbeta1 chain with IL-12, while the IL-23R chain is unique to the IL-23 receptor complex. IL-23R signaling occurs through the Jak/STAT pathway and results in RORgammat expression, which promotes maintenance and proliferation of T helper 17 (Th17) cells.

          Dendritic cells and macrophages produce IL-23 in response to TLR2, TLR4, and TLR8 ligands, as well as agonists of the beta-glucan receptor, Dectin-1. Our studies suggest donor, kinetics and type of stimulant can result in variation in IL-23 expression levels. Recent publications suggest the p19 subunit may also exist in the absence of association with p40.

          Applications Reported: This 23dcdp antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 23dcdp antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis. This can be used at 5 µL (0.06 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          IL-23 is a heterodimeric cytokine composed of the p40 subunit of IL-12 disulfide-linked with a protein p19. p19, like p35 of IL-12, is biologically inactive by itself. IL-23 interacts with IL-12Rbeta1 and an additional, novel beta2-like receptor subunit with STAT4 binding domain, termed IL-23R. IL-23 is secreted by activated mouse and human dendritic cells. Biological activities of mouse IL-23 are distinct from those of mouse IL-12. Mouse IL-23 was found not to induce significant amounts of IFN-γ. Mouse IL-23 does induce strong proliferation of memory T cells (but not naive T cells), whereas IL-12 has no effect on memory cells. Additionally, mouse IL-23 (but not IL-12) can activate mouse memory T cells to produce the proinflammatory cytokine IL-17. Human IL-23 has biological properties which are less distinct from human IL-12; human IL-23 induces proliferation of memory T cells and induces moderate levels of IFN-γ production by naive and memory T cells, as compared to IL-12.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: il 23; IL 23 A; Il-12b; Il-12p40; IL-23 subunit alpha; IL-23-A; IL-23p19; IL12B; Il12p40; il23; ILN; Interleukin; interleukin 12B; interleukin 23 p19 subunit; interleukin 23, alpha subunit p19; Interleukin-23 subunit alpha; Interleukin-23 subunit p19; interleukin-six, G-CSF related factor; JKA3 induced upon T-cell activation; MGC79388; p40; RP23-388G23.1

          View more View less

          Gene Aliases: IL-23; IL-23A; IL23A; IL23P19; P19; SGRF; UNQ2498/PRO5798

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NPF7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 51561

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity protein binding interleukin-23 receptor binding
          Process(es)
          positive regulation of T cell mediated cytotoxicity positive regulation of defense response to virus by host immune system process positive regulation of T-helper 1 type immune response inflammatory response immune response JAK-STAT cascade regulation of gene expression positive regulation of macromolecule biosynthetic process negative regulation of interleukin-10 production positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-17 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of natural killer cell activation positive regulation of natural killer cell proliferation positive regulation of tissue remodeling T cell proliferation positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation positive regulation of memory T cell differentiation innate immune response positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of alpha-beta T cell activation tissue remodeling positive regulation of inflammatory response defense response to Gram-negative bacterium positive regulation of NK T cell activation positive regulation of NK T cell proliferation defense response to virus regulation of primary metabolic process positive regulation of neutrophil chemotaxis receptor signaling pathway via STAT positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of leukocyte differentiation positive regulation of T-helper 17 type immune response positive regulation of T-helper 17 cell lineage commitment
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline