Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD103 (Integrin alpha E) Antibodies

          Invitrogen

          CD103 (Integrin alpha E) Monoclonal Antibody (2E7), Biotin, eBioscience™

          20 Published Figures
          27 References
          View all (79) CD103 (Integrin alpha E) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD103 (Integrin alpha E) Monoclonal Antibody (2E7), Biotin, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (20)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 21

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD103 (Integrin alpha E) Antibody (13-1031-82) in Flow

          Staining of mouse splenocytes with 0.06 µg of Armenian Hamster IgG Isotype Control Biotin (Product # 13-4888-81) (open histogram) or 0.06 µg of Anti-Mouse CD103 (Integrin alpha E) Biotin (filled histogram) followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD103 (Integrin alpha E) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          13-1031-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 25 publications 25 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Recommended Isotype Control

          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), Biotin, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          2E7

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Brilliant UV 563
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • PE 
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_466553

          Product Specific Information

          Description: The 2E7 monoclonal antibody reacts with mouse CD103, the alphaE integrin. CD103 non-covalently associates with integrin beta7 and is expressed on all intraepithelial lymphocytes, a small subset of peripheral lymphocytes, and dendritic epidermal T cells (DEC). Epithelial cell antigen E-cadherin binds to CD103 and mediates homing of lymphocytes to the intestinal epithelium.

          Applications Reported: This 2E7 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, and immunohistochemical staining of frozen tissue sections.

          Applications Tested: The 2E7 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD103, also known as ITGAE or Integrin alpha E, is a molecule that non-covalently associates with integrin beta 7 to form a heterodimeric integral membrane protein. This protein is part of the integrin family, characterized by an alpha chain and a beta chain. Specifically, CD103 includes a 150 kDa alpha chain and a 120 kDa beta chain, with the alpha integrin undergoing post-translational cleavage in the extracellular domain to yield disulfide-linked heavy and light chains. CD103 is primarily expressed on mucosa-associated T lymphocytes, intraepithelial lymphocytes (IELs), and activated cells, as well as a subset of TGF beta-1 cells. It is preferentially found in human intestinal IELs, where it plays a role in adhesion and may serve as an accessory molecule for IEL activation. CD103 binds to epithelial cell antigen E-cadherin, mediating the homing of lymphocytes to the intestinal epithelium. In peripheral blood and lymphoid organs, CD103 is expressed by 0.5 to 2% of resting lymphocytes, and its expression can be upregulated in vitro by stimulating human T cells with mitogens. CD103 is also expressed by hairy cell leukemia (HCL) and some chronic B cell lymphocytic leukemias. The CD103 antibody stains a few bone marrow cells and, rarely, peripheral blood lymphocytes. Diseases associated with CD103 dysfunction include hairy cell leukemia and splenic marginal zone lymphoma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DC; DCs; integrin alpha M290; Intregrin alpha E2; MGC141996; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: A530055J10; alpha-E1; alpha-M290; aM290; CD103

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q60677

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16407

          View more View less

          Function(s)
          signaling receptor activity
          Process(es)
          cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-5d76f9f486-n5jxz:80/100.66.73.31:80.
          git-commit: 08b979eaab39376f31a39358ffa32de998e3c7f7
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.6.0-offline-prod