Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • GL7 Antibodies

          Invitrogen

          GL7 Monoclonal Antibody (GL-7 (GL7)), Biotin, eBioscience™

          14 Published Figures
          43 References
          View all (7) GL7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GL7 Monoclonal Antibody (GL-7 (GL7)), Biotin, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (14)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GL7 Antibody (13-5902-81) in Flow

          Staining of 3-day unstimulated (left) and 3-day ConA activated (right) BALB/c splenocytes with 0.5 µg of Rat IgM Isotype Control Biotin (Product # 13-4341-81) (open histogram) or 0.25 µg of Anti-Human/Mouse GL7 (T and B Cell Activation Marker) Biotin (filled histogram) followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          GL7 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          GL7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GL7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GL7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GL7 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          GL7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          13-5902-81

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 5 publications 5 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 23 publications 23 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgM

          Recommended Isotype Control

          Rat IgM Isotype Control (eBRM), Biotin, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GL-7 (GL7)

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_823152

          Product Specific Information

          Description: This GL7 monoclonal antibody reacts with a cell-surface protein found on T and B lymphocytes activated in vitro, on bone marrow pre-B-II cells, germinal center B cells, and also human B cell lines Ramos and Daudi. There is strain variability with respect to antigen distribution on thymocytes and Con A-activated spleen cells, with expression in BALB/c greater than that in C57BL/6. GL7 is commonly used as a marker for mouse germinal center B cells. The epitope of GL7 has been identified as a sialic acid glycan moiety called Neu5Ac. This moiety is recognized by CD22.

          Applications Reported: This GL-7 (GL7) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The GL-7 (GL7) antibody has been tested by flow cytometric analysis of Con A-stimulated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          GL7 is a cell-surface protein found on T and B lymphocytes activated in vitro, on bone marrow pre-B-II cells, germinal center B cells, and also human B cell lines Ramos and Daudi. There is strain variability with respect to antigen distribution on thymocytes and Con A-activated spleen cells, with expression in BALB/c greater than that in C57BL/6. GL7 is commonly used as a marker for mouse germinal center B cells. The epitope of GL7 has been identified as a sialic acid glycan moiety called Neu5Ac. This moiety is recognized by CD22.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: GL7 antigen; Ly-77; Ly77

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline