Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD7 Antibodies

          Invitrogen

          CD7 Monoclonal Antibody (eBio124-1D1 (124-1D1)), eBioscience™

          2 Published Figures
          6 References
          View all (104) CD7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD7 Monoclonal Antibody (eBio124-1D1 (124-1D1)), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (2)
          CD7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD7 Antibody (14-0079-37) in Flow

          Staining of normal human peripheral blood cells with 0.5 µg of Mouse IgG1 K Isotype Control Purified (Product # 14-4714-82) (open histogram) or 0.5 µg of Anti-human CD7 Purified (filled histogram) followed by F (ab')2 Anti-Mouse IgG PE (Product # 12-4010-82). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-0079-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 5 publications 5 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBio124-1D1 (124-1D1)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 650
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 700
          • PE 
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2864814

          Product Specific Information

          Description: The eBio124-1D1 monoclonal antibody reacts with human CD7, also known as gp40 and Leu9. CD7, a 40 kD receptor, is a member of the immunoglobulin gene superfamily. The N-terminal amino acid sequence (aa1-107) is highly homologous to Ig kappa light chain sequence; while the carboxyl-terminal region of the extracellular domain is proline-rich and has been postulated to form a stalk from which the Ig domain projects. CD7 is expressed on the majority of immature and mature T lymphocytes, and T cell leukemias. It is also found on natural killer cells, a small suppopulation of normal B cells and on maligant B cells. Cross-linking surface CD7 positively modulates T cell and NK cell activity, as measured by calcium flux, expression of adhesion molecules, cytokine secretion and proliferation. CD7 associates directly with phosphoinositol 3'-kinase. CD7 ligation induces production of D-3 phosphoinositides and tyrosine phosphorylation.

          A clonogenic subpopulation of human CD34(+) CD38(-) cord blood cells that express CD45RA and HLA-DR and high levels of the CD7 has been reported. These cells possess the capacity for lymphopoiesis. They can generate B-cells, natural killer cells, and dendritic cells but do not possess the capacity to develop into myeloid cells or erythroid cells. The CD7(+) phenotype distinguishes primitive human lymphoid progenitors from pluripotent stem cells.

          Furthermore, it has been suggested that CD7 co-operates with CD28 during Treg function, as mice deficient in both CD28 and CD7 have reduced total numbers of Tregs and these Tregs have reduced suppressive activity.

          Applications Reported: This eBio124-1D1 (124-1D1) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eBio124-1D1 (124-1D1) antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD7, also known as gp40 or Leu9, is a 40 kDa receptor and member of the immunoglobulin gene superfamily. It features an N-terminal region (amino acids 1-107) that is highly homologous to Ig kappa light chains, while its carboxyl-terminal region is proline-rich, forming a stalk from which the Ig domain projects. CD7 is prominently expressed on the majority of immature and mature T lymphocytes, as well as T cell leukemias. It is also found on natural killer cells, a small subpopulation of normal B cells, and malignant B cells. CD7 plays a crucial role in modulating immune cell activity. Cross-linking of surface CD7 enhances T cell and NK cell functions, as evidenced by increased calcium flux, expression of adhesion molecules, cytokine secretion, and proliferation. CD7 directly associates with phosphoinositol 3-kinase, and its ligation induces the production of D-3 phosphoinositides and tyrosine phosphorylation. The expression of CD7 is an important marker in leukemia diagnostics, highlighting its significance in both normal immune function and disease states.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD7 antigen (p41); p41 protein; T-cell leukemia antigen; T-cell surface antigen Leu-9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GP40; LEU-9; Tp40; TP41

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09564

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 924

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          adaptive immune response positive regulation of T cell cytokine production immune response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway T cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0