Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • LAMP1 (CD107a) Antibodies

          Invitrogen

          CD107a (LAMP-1) Monoclonal Antibody (eBio1D4B (1D4B)), eBioscience™

          19 Published Figures
          67 References
          View all (79) LAMP1 (CD107a) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD107a (LAMP-1) Monoclonal Antibody (eBio1D4B (1D4B)), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (19)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 21

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD107a (LAMP-1) Antibody (14-1071-85) in WB

          Western blot was performed using CD107a (LAMP-1) Monoclonal Antibody (eBio1D4B (1D4B)), eBioscience™ (Product # 14-1071-82) and a ~ 75-130 kDa band corresponding to LAMP1 was observed across the cell lines and tissues tested. Whole cell extracts (30 µg lysate) of RAW 264.7 (Lane 1), C2C12 (Lane 2), NIH/3T3 (Lane 3) and tissue extracts (30 µg lysate) of mouse thymus (Lane 4), mouse lung (Lane 5) and mouse kidney (Lane 6) were electrophoresed using NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Protein Gel (Product # NP0322BOX), 12 well. Resolved proteins were then... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD107a (LAMP-1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107a (LAMP-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          14-1071-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5 µg/mL
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 20 publications 20 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 31 publications 31 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBio1D4B (1D4B)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant Violet 711
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_657533

          Product Specific Information

          Description: The eBio1D4B monoclonal antibody reacts with mouse CD107a, also known as lysosomal-associated membrane protein-1 (LAMP-1). CD107a is a type I, lysosomal membrane protein that is extensively glycosylated. It is expressed constitutively in the late endosomes-lysosomes in all cells. CD107a is also transiently expressed on the cell surface of degranulating cytolytic T cells. Additionally, CD107a has been implicated in a variety of cellular functions including cancer metastasis and is also a marker for lysosomal storage disorders.

          Applications Reported: This eBio1D4B (1D4B) antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis, immunoprecipitation, western blotting, immunohistochemical staining of frozen tissue sections, and immunohistochemical staining of formalin-fixed paraffin embedded tissue sections. (Fluorochrome conjugated eBio1D4B (1D4B) is recommended for use in intracellular flow cytometry.).

          Applications Tested: This eBio1D4B (1D4B) antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of mouse thioglycolate-elicited peritoneal exudate cells. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          LAMP1 (CD107a, lysosome-associated membrane protein-1) together with LAMP-2, is a major constituent of lysosomal membrane, 1-2% of total CD107a is found also on the plasma membrane. LAMP1 is a heavily glycosylated membrane protein which contains a putative signal peptide, 18 sites for N-linked glycosylation, a single membrane-spanning segment and a short (11 amino acid) cytosolic tail. The LAMP proteins are involved in lysosome biogenesis and are required for fusion of lysosomes with phagosomes. LAMP1 is a type 1 integral membrane protein that is transported from trans-Golgi network to endosomes and then lysosomes. Upon cell activation, LAMP1 transfer to the plasma membrane is dependent on a carboyxl-terminal tyrosine based motif (YXXI). Perturbation in the spacing between the tyrosine based motif relative to the membrane abolishes lysosome localization of LAMP1, and this mutant protein then cycles between the plasma membrane and the endosome. Cell surface LAMP1 (and LAMP2) have been shown to promote adhesion of human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) to vascular endothelium, therefore, they are possibly involved in the adhesion of PBMC to the site of inflammation. Increased LAMP1 immunoreactivity is observed in neurons and glial cells surrounding senile plaques in Alzheimer's Disease (AD) cases, and is localized in medullary epithelial cells, single macrophages and lymphocytes in acute thymic involution. LAMP1 is a good marker of mast cell activation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 120 kDa lysosomal membrane glycoprotein; CD107 antigen-like family member A; CD107a; Lamp I; LAMP-1; LGP-120; LGP-A; lysosomal membrane glycoprotein 1; Lysosomal membrane glycoprotein A; Lysosome-associated membrane glycoprotein 1; LYSOSOME-ASSOCIATED MEMBRANE GLYCOPROTEIN 1 PRECURSOR (LAMP-1) (LGP-A) (LGP-120) (CD107A) (P2B); lysosome-associated membrane protein 1; P2B

          View more View less

          Gene Aliases: AI196048; CD107a; Lamp-1; Lamp1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P11438

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16783

          View more View less

          Function(s)
          protein binding enzyme binding protein domain specific binding membrane trafficking regulatory protein
          Process(es)
          spermatogenesis granzyme-mediated apoptotic signaling pathway positive regulation of natural killer cell degranulation positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity autophagic cell death protein stabilization establishment of protein localization to organelle Golgi to lysosome transport regulation of organelle transport along microtubule
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline