Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CRYAB Antibodies

          NeoBiotechnologies

          Crystallin Alpha B Monoclonal Antibody (CRYAB/4661)

          View all (81) CRYAB antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Crystallin Alpha B Monoclonal Antibody (CRYAB/4661)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Crystallin Alpha B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Crystallin Alpha B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Crystallin Alpha B Antibody (1410-MSM11-P1) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human skeletal muscle stained with Crystallin Alpha B Mouse Monoclonal Antibody (CRYAB/4661). Inset: PBS instead of primary antibody; secondary only negative control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Crystallin Alpha B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Crystallin Alpha B Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Crystallin Alpha B Antibody in Peptide array (ARRAY)
          Crystallin Alpha B Monoclonal Antibody (CRYAB/4661)

          Product Details

          1410-MSM11-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1-2 µg/mL
          -

          Peptide Array (Array)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          CRYAB/4661

          Immunogen

          Recombinant human full-length CRYAB protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          Lens proteins consist almost entirely of crystallins (about 95%). Crystallins are also found vertebrate skeletal muscle tissue. In the lens, their structural function is to assist in maintaining the proper refractive index of the lens. The mammalian lens contains 3 major classes of crystallins: alpha, beta, and gamma. Alpha-crystallin is the largest of the crystallins and is composed of 2 primary gene products-alpha-A and alpha-B. There are at least 5 different proteins comprising the beta-crystallins. The gamma-crystallins are monomeric, but there are at least 5 gamma crystallins identified in bovine and rat lens. Alpha-Crystallin comprises 40% of total lens protein composition. In addition to maintaining proper refractive index, it also functions in a chaperone like manner by preventing the formation of aggregates possibly leading to cataract formation. It is believed that the phosphorylated states of the alpha-crystallin occur in response to cellular stress and may serve a structural control function and play a role in protein maintenance. Alpha-B crystallin has been linked to Alexander's disease where it accumulates in brain cells of those afflicted.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Alpha(B)-crystallin; Alpha-crystallin B chain; CryAB antibody; epididymis secretory protein Li 101; heat shock 20 kDa protein-like protein; heat shock protein beta-5; Heat shock protein beta-5; Heat shock protein family B member 5; heat-shock 20 kD like-protein; HspB5; Renal carcinoma antigen NY-REN-27; Rosenthal fiber component; similar to human alpha B-crystallin Rosenthal fiber component encoded by GenBank Accession Number S45630; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CMD1II; CRYA2; CRYAB; CTPP2; CTRCT16; HEL-S-101; HSPB5; MFM2; MFM2A; MFM2B

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02511

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1410

          View more View less

          Function(s)
          beta-amyloid binding structural molecule activity structural constituent of eye lens protein binding microtubule binding cytoskeletal protein binding identical protein binding protein homodimerization activity macromolecular complex binding metal ion binding unfolded protein binding
          Process(es)
          response to hypoxia lens development in camera-type eye protein folding muscle contraction tubulin complex assembly muscle organ development response to heat negative regulation of metabolic process negative regulation of gene expression negative regulation of cell growth microtubule polymerization or depolymerization negative regulation of protein complex assembly response to estradiol negative regulation of intracellular transport protein refolding response to hydrogen peroxide camera-type eye development negative regulation of apoptotic process regulation of programmed cell death negative regulation of transcription, DNA-templated protein stabilization stress-activated MAPK cascade apoptotic process involved in morphogenesis cellular response to gamma radiation negative regulation of amyloid fibril formation negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline