Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • FceR1 alpha Antibodies

          Invitrogen

          FceR1 alpha Monoclonal Antibody (AER-37 (CRA1)), Functional Grade, eBioscience™

          1 Published Figure
          11 References
          View all (52) FceR1 alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FceR1 alpha Monoclonal Antibody (AER-37 (CRA1)), Functional Grade, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (1)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FceR1 alpha Antibody (16-5899-38) in Flow

          Staining of human lysed whole blood with Mouse IgG2b Isotype Control Purified (Product # 14-4732-82) (green histogram) or Anti-Human Fc epsilon Receptor I alpha (Fc epsilon R1) Purified (blue histogram) followed by Anti-Mouse IgG Biotin (Product # 13-4013-85)and Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          16-5899-38

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 5 publications 5 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2b kappa Isotype Control (eBMG2b), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          AER-37 (CRA1)

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • FITC
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          5 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2866095

          Product Specific Information

          Description: The AER-37 monoclonal antibody reacts with the Fc epsilon RI alpha subunit, an IgE-binding subunit lacking signal-transducing ability. Fc epsilon RI apha is expressed on mast and basophil cells and is upregulated by the presence of IgE. Fc epsilon RI alpha forms a tetrameric complex with one beta and two gamma subunits. The beta and gamma subunits possess immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAM). The Fc epsilon RI complex plays an important role in triggering IgE-mediated allergic reactions.

          Applications Reported: This AER-37 (CRA1) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis and functional assays (such as stimulation of basophil migration).

          Applications Tested: This AER-37 (CRA1) antibody has been tested by flow cytometric analysis of peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          Fc epsilon RI alpha, also known as FceR1 alpha, is a subunit of the high-affinity receptor for IgE, primarily expressed on mast cells and basophils. Its expression is upregulated by the presence of IgE. Fc epsilon RI alpha forms a tetrameric complex with one beta and two gamma subunits, which are essential for signal transduction. The beta and gamma subunits contain immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAMs). The Fc epsilon RI complex plays a crucial role in triggering IgE-mediated allergic reactions. When allergen-bound IgE molecules bring together two or more high-affinity IgE receptors, it leads to the release of mediators such as histamine, which are responsible for allergy symptoms. This process couples allergens and mast cells to initiate inflammatory responses characteristic of allergic disorders like hay fever and asthma. The release of histamine and proteases also leads to the synthesis of prostaglandins and leukotrienes, which are potent effectors of the hypersensitivity response.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: fc epsilon r1; Fc epsilon RI alpha-chain; Fc fragment of IgE receptor Ia; Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; alpha polypeptide; Fc IgE receptor, alpha polypeptide; Fc Receptor Epsilon I alpha; Fc-epsilon RI-alpha; FcepsilonRI alpha chain; FcepsilonRIalpha; FceR1a; FceRI; high affinity immunoglobulin epsilon receptor alpha-subunit; igE Fc receptor subunit alpha; immunoglobulin E receptor, high-affinity, of mast cells, alpha polypeptide; mast cell IgE receptor alpha-chain; RP11-550P17.3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: FCE1A; FcERI; FCERIA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12319

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2205

          View more View less

          Function(s)
          protein binding high-affinity IgE receptor activity IgE binding
          Process(es)
          cell surface receptor signaling pathway immunoglobulin mediated immune response type I hypersensitivity Fc-epsilon receptor signaling pathway type 2 immune response mast cell degranulation eosinophil degranulation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0