Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • c-Kit (CD117) Antibodies

          Invitrogen

          CD117 (c-Kit) Monoclonal Antibody (ACK2), APC, eBioscience™

          22 Published Figures
          40 References
          View all (197) c-Kit (CD117) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD117 (c-Kit) Monoclonal Antibody (ACK2), APC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (22)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 23

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD117 (c-Kit) Antibody (17-1172-82) in Flow

          Staining of C57BL/6 bone marrow cells with Anti-Human/Mouse CD45R (B220) FITC (Product # 11-0452-82) and 0.03 µg of Rat IgG2b K Isotype Control APC (Product # 17-4031-82) (left) or 0.03 µg of Anti-Mouse CD117 (c-Kit) APC (right). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD117 (c-Kit) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          17-1172-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.06 µg/test
          View 38 publications 38 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2b kappa Isotype Control (eB149/10H5), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ACK2

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC-eFluor 780
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_469433

          Product Specific Information

          Description: The ACK2 monoclonal antibody reacts with mouse CD117, also known as c-Kit receptor, Steel factor receptor and stem cell factor receptor. A member of the tyrosine kinase receptor family, this 145 kDa molecule is expressed by a majority of hematopoietic progenitor cells characterized in the mouse bone marrow as a small subset of cells positive for Sca-1 and Thy1 (Thy1^lo) and negative for lineage markers. The interaction of the mouse c-kit receptor and steel factor promotes the proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells. CD117 is also expressed by mast cells and plays a role in signaling and activation of these cells. ACK2 has been reported to be a blocking antibody.

          Applications Reported: The ACK2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The ACK2 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.06 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          KIT (c-KIT) is a proto-oncogene and a type 3 transmembrane receptor for MGF (mast cell growth factor, also known as stem cell factor). KIT was first identified as the cellular homolog of the feline sarcoma viral oncogene v-kit. KIT together with its ligand regulates growth and activation of a variety of hemopoietic and non-hemopoietic cells. Mutations in KIT are associated with gastrointestinal stromal tumors, mast cell disease, acute myelogenous leukemia, and piebaldism. Recently, deregulation of the KIT receptor TK by the prevalent activation loop mutation D816V has served as a focal point in therapeutic strategies aimed at curbing neoplastic mast cell growth. c-Kit is expressed in hematopoietic stem cells, germ cells, mast cells and gastrointestinal tract cajal cells. Upon binding of its ligand stem cell factor (SCF), c-kit dimerizes, resulting in receptor activation and autophosphorylation of various tyrosine residues including tyrosine 703 located on the cytoplasmic domain of the receptor. This modification allows docking of Grb2 and activation of the Ras/ERK signaling pathway. SCF/c-kit can activate multiple downstream signaling pathways including PI3K, PLC-gamma and JAK/STAT. c-kit receptor activation is essential for hematopoiesis, stem cell maintenance and gametogenesis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: belly-spot; c-kit proto-oncogene protein; CD117; ckit; dominant spotting; Dominant white spotting; Mast/stem cell growth factor receptor Kit; Proto-oncogene c-Kit; proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit; SCFR; spotted sterile male; Steel Factor Receptor; Tyrosine-protein kinase Kit

          View more View less

          Gene Aliases: Bs; c-KIT; CD117; Fdc; Gsfsco1; Gsfsco5; Gsfsow3; Kit; SCO1; SCO5; Sl; SOW3; Ssm; Tr-kit; W

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P05532

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16590

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protease binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity receptor signaling protein tyrosine kinase activity stem cell factor receptor activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups cytokine binding protein homodimerization activity metal ion binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          activation of MAPK activity ovarian follicle development myeloid progenitor cell differentiation lymphoid progenitor cell differentiation immature B cell differentiation dendritic cell cytokine production mast cell chemotaxis myeloid leukocyte differentiation protein phosphorylation glycosphingolipid metabolic process chemotaxis inflammatory response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway germ cell development spermatogenesis spermatid development positive regulation of cell proliferation germ cell migration regulation of cell shape visual learning response to radiation positive regulation of gene expression phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway lamellipodium assembly hemopoiesis cell differentiation T cell differentiation erythrocyte differentiation melanocyte differentiation positive regulation of cell migration positive regulation of pseudopodium assembly actin cytoskeleton reorganization mast cell cytokine production somatic stem cell population maintenance embryonic hemopoiesis ectopic germ cell programmed cell death intracellular signal transduction megakaryocyte development Fc receptor signaling pathway Kit signaling pathway erythropoietin-mediated signaling pathway positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat5 protein negative regulation of programmed cell death mast cell degranulation positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade pigmentation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of JAK-STAT cascade protein autophosphorylation developmental pigmentation regulation of developmental pigmentation somatic stem cell division positive regulation of long-term neuronal synaptic plasticity digestive tract development stem cell differentiation epithelial cell proliferation detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity cell chemotaxis mast cell differentiation cellular response to thyroid hormone stimulus melanocyte migration melanocyte adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline