Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • FOXP3 Antibodies

          Invitrogen

          FOXP3 Monoclonal Antibody (PCH101), APC, eBioscience™

          Advanced Verification
          25 Published Figures
          146 References
          View all (141) FOXP3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FOXP3 Monoclonal Antibody (PCH101), APC, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (25)
          • Advanced Verification (1)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 27

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FOXP3 Antibody (17-4776-41) in Flow

          Surface staining of normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD4 FITC (Product # 11-0049-42) followed by intracellular staining with Rat IgG2a K Isotype Control APC (Product # 17-4321-81) (left) or Anti-Human Foxp3 APC (right) using Foxp3/Transcription Factor Staining Buffers (Product # 00-5523-00). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FOXP3 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          17-4776-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.5 µg)/test
          View 144 publications 144 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chimpanzee, Cynomolgus monkey, Human, Non-human primate, Rhesus monkey

          Published species

          Human, Mouse, Non-human primate, Pig, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          PCH101

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 561
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine5.5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1603281

          Product Specific Information

          Description: eBioscience offers a panel of monoclonal antibodies to different epitopes of human Foxp3, providing useful tools for investigating the complete expression pattern of Foxp3 at the protein level, and discerning the precise subsets of Foxp3^+ cells.

          The PCH101 antibody reacts with the amino terminus of human foxp3 protein also known as FORKHEAD BOX P3, SCURFIN, and JM2; cross reactivity of this antibody to other proteins has not been determined. Foxp3, a 49-55 kDa protein, is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, and was identified as the gene defective in 'scurfy' (sf) mice. Constitutive high expression of Foxp3 mRNA has been shown in CD4+CD25+ regulatory T cells (Treg cells), and ectopic expression of foxp3 in CD4+CD25- cells imparts a Treg phenotype in these cells.

          Intracellular staining of human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) with PCH101 antibody using the anti-human Foxp3 Staining Set and protocol reveals approximately 0.5-4% of lymphocytes staining, with the majority of staining occurring in the CD25^bright population. This is subject to donor variability.

          PCH101 cross-reacts with rhesus, chimpanzee and cynomolgus. We recommend the use of CD4 (OKT4, Product # 11-0048-42 , or RPA-T4, Product # 11-0049-42 , depending on the species) and CD25 (BC96, Product # 17-0259-42).

          Applications Reported: This PCH101 antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This PCH101 antibody has been pre-titrated and tested by intracellular flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells using the Foxp3/Transcription Factor Buffer and protocol. Refer to BestProtocols® for Staining Protocol (refer to Protocol B: One-step protocol for intracellular (nuclear) proteins). This can be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered

          Target Information

          FOXP3 (Forkhead box protein 3) is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators, highly conserved across mammals, and essential for normal immune homeostasis. FOXP3 is 381 amino acids long, stably and constitutively expressed at a high level in CD25 + CD4 positive regulatory T cells, a low level in CD4-positive/CD25-negative cells, and is absent in CD4-negative/CD8-positive T cells. FOXP3 may be a master regulatory gene, and a more specific marker of regulatory T cells. Defects in the gene encoding FOXP3 protein cause the scurfy phenotype in mice. In humans FOXP3 defects play a role in IPEX syndrome (immune dysfunction, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome), also known as X-linked autoimmunity-allergic dysregulation (XLAAD) syndrome. Transcript variants of FOXP3 encoding different isoforms have been identified. In human breast and colon cancer cells, expression of FOXP3 is regulated by p53 in response to the DNA damage.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: forkhead box P3; forkhead box P3 transcript variant; Forkhead box protein P3; FOXP3delta7; immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked; immunodeficiency, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked; JM2; MGC141961; MGC141963; regulatory protein Foxp3; RP23-54C14.1; scurfin; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AIID; DIETER; IPEX; JM2; PIDX; XPID

          View more View less

          UniProt ID: (Cynomolgus monkey) Q6U8D7, (Human) Q9BZS1

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Cynomolgus monkey) 102120882, (Human) 50943, (Rhesus monkey) 574303

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor activity transcription corepressor activity protein binding histone acetyltransferase binding identical protein binding protein homodimerization activity histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding NF-kappaB binding NFAT protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to reactive oxygen species negative regulation of cytokine production CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell lineage commitment regulation of T cell anergy negative regulation of T cell cytokine production chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of cell proliferation response to virus establishment of endothelial blood-brain barrier response to lipopolysaccharide negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-10 production negative regulation of interleukin-17 production negative regulation of interleukin-2 production negative regulation of interleukin-4 production positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation T cell activation negative regulation of T cell proliferation T cell homeostasis regulatory T cell differentiation positive regulation of regulatory T cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of activated T cell proliferation negative regulation of defense response to virus negative regulation of immune response response to rapamycin negative regulation of T-helper 17 cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0