Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • STAT5 alpha Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-STAT5 (Tyr694) Monoclonal Antibody (SRBCZX), APC, eBioscience™

          7 Published Figures
          16 References
          View all (80) STAT5 alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-STAT5 (Tyr694) Monoclonal Antibody (SRBCZX), APC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (7)
          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody (17-9010-41) in Flow

          TOP: Intracellular staining of untreated (left) or 15-minute IL-2-treated (right) mouse splenocytes with Anti-Mouse CD304 (Neuropilin-1) PerCP-eFluor® 710 (Product # 46-3041-82) and Anti-Human/Mouse phospho-STAT5 (Y694) APC. CD4+ cells in the lymphocyte gate were used for analysis. BOTTOM: Intracellular staining of untreated (orange histogram) or 15-minute IL-2-treated (purple histogram) mouse splenocytes w... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-STAT5 (Tyr694) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          17-9010-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 15 publications 15 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Monkey, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SRBCZX

          Conjugate

          APC APC APC
          • FITC
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2573271

          Product Specific Information

          Description: This SRBCZX monoclonal antibody recognizes signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5) when phosphorylated on tyrosine 694. STAT proteins are activated by ligand binding to receptors, such as cytokine receptors, that associate with Janus kinase (JAK) family members. Following their phosphorylation by JAKs, STAT proteins translocate to the nucleus where they bind to DNA and regulate transcription of specific genes in a cell type- and cytokine-specific manner. In response to cytokines that signal through the common gamma chain such as IL-2, IL-7, and IL-15, STAT5 is phosphorylated on tyrosine 694 by JAK1 and JAK3. Cytokines such as IL-3, IL-5, and GM-CSF that signal via the common beta chain induce STAT5 phosphorylation on tyrosine 694 by JAK 2. Phosphorylation of STAT5 on tyrosine 694 is essential for STAT5 dimer formation, nuclear translocation, and DNA binding activity.

          Specificity of this SRBCZX clone was determined by ELISA and flow cytometry.

          Applications Reported:This SRBCZX antibody has been reported for use in intracellular staining followed by flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This SRBCZX antibody has been pre-titrated and tested by intracellular staining followed by flow cytometric analysis of stimulated normal peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Staining Protocol: We recommend using Protocol C: Two-step protocol: Fixation/Methanol. Protocol A: Two-step protocol: intracellular (cytoplasmic) proteins and Protocol B: One-step protocol: intracellular (nuclear) proteins cannot be used. All Protocols can be found in the Flow Cytometry Protocols: "Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry Protocol" located in the BestProtocols® Section under the Resources tab online.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          STAT5 alpha is a member of the STAT family of transcription factors. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. STAT5 alpha is activated by, and mediates the responses of many cell ligands, such as IL2, IL3, IL7 GM-CSF, erythropoietin, thrombopoietin, and different growth hormones. Activation of STAT5 alpha in myeloma and lymphoma associated with a TEL/JAK2 gene fusion is independent of cell stimulus and has been shown to be essential for the tumorigenesis. The mouse counterpart of STAT5 alpha is found to induce the expression of BCL2L1/BCL-X(L), which suggests the antiapoptotic function of this protein in cells. STAT5 alpha, along with STAT5 beta, were identified in mouse. The amino acid sequences of STAT5 alpha and STAT5 beta show 96% sequence similarity, and both proteins are co expressed in most tissues in virgin and lactating mice. However, differential accumulation of STAT5 alpha and STAT5 beta mRNA has been reported for both muscle and mammary tissue. STAT5 alpha is critically involved in a variety of physiological functions, including reproduction, lactation, immune function and somatic growth.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; lacks exon 18; mammary gland factor STAT5A; STAT; STAT5B; transcription factor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: MGF; STAT5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P42229, (Mouse) P42230

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6776, (Mouse) 20850

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding phosphate ion binding sequence-specific DNA binding DNA-binding transcription factor binding promoter-specific chromatin binding double-stranded DNA binding
          Process(es)
          luteinization natural killer cell differentiation positive regulation of endothelial cell proliferation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter defense response signal transduction JAK-STAT cascade female pregnancy lactation positive regulation of cell proliferation gene expression peptidyl-tyrosine phosphorylation regulation of steroid metabolic process cytokine-mediated signaling pathway taurine metabolic process lipid storage regulation of cell adhesion eosinophil differentiation regulation of epithelial cell differentiation mammary gland development positive regulation of interleukin-2 production positive regulation of natural killer cell differentiation negative regulation of mast cell apoptotic process T cell differentiation in thymus interleukin-15-mediated signaling pathway interleukin-4-mediated signaling pathway reelin-mediated signaling pathway interleukin-5-mediated signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway interleukin-7-mediated signaling pathway interleukin-9-mediated signaling pathway interleukin-3-mediated signaling pathway thrombopoietin-mediated signaling pathway regulation of multicellular organism growth positive regulation of multicellular organism growth positive regulation of activated T cell proliferation regulation of cell proliferation T cell homeostasis negative regulation of apoptotic process response to peptide hormone positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of B cell differentiation positive regulation of gamma-delta T cell differentiation positive regulation of lymphocyte differentiation negative regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity development of secondary female sexual characteristics development of secondary male sexual characteristics Peyer's patch development positive regulation of inflammatory response mammary gland involution positive regulation of mast cell differentiation JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway prostate gland epithelium morphogenesis epithelial cell differentiation involved in prostate gland development mammary gland epithelium development positive regulation of mast cell proliferation cellular response to cytokine stimulus cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus negative regulation of T-helper 17 cell lineage commitment regulation of hemopoiesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-2rlvt:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0