Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD8 Antibodies

          Invitrogen

          CD8a Monoclonal Antibody (OKT8 (OKT-8)), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          25 Published Figures
          23 References
          View all (1,158) CD8 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD8a Monoclonal Antibody (OKT8 (OKT-8)), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (25)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 26

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD8a Antibody (46-0086-41) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were stained with CD19 Monoclonal Antibody, FITC (Product # 11-0199-42) and Mouse IgG2a kappa Isotype Control, PerCP-eFluor 710 (Product # 46-4724-82) (left) or CD8a Monoclonal Antibody, PerCP-eFluor 710 (right). Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD8a Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          46-0086-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 22 publications 22 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OKT8 (OKT-8)

          Conjugate

          PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710 PerCP-eFluor™ 710
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 555
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-70S
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Blue 690
          • NovaFluor Blue 725
          • NovaFluor Blue 760
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 700
          • NovaFluor Red 710
          • NovaFluor Red 725
          • NovaFluor Red 755
          • NovaFluor UV 765
          • NovaFluor Violet 690
          • NovaFluor Violet 745
          • NovaFluor Violet 800
          • NovaFluor Yellow 590
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 660
          • NovaFluor Yellow 690
          • NovaFluor Yellow 700
          • NovaFluor Yellow 730
          • NovaFluor Yellow 810
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          482/708 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2848330

          Product Specific Information

          Description: The OKT8 monoclonal antibody reacts with the human CD8a molecule, an approximately 32-34 kDa cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the CD8 beta chain (CD8 alpha beta) or as a homodimer (CD8 alpha alpha). A majority of thymocytes and a subpopulation of mature T cells and NK cells express CD8a. CD8 binds to MHC class I and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in T-cell development and activation of mature T cells. Preliminary testing indicates that OKT8 and two other mouse anti-human CD8 antibodies (clone RPA-T8, Product # 14-0088 and clone HIT8a, Product # 14-0089-82) do not compete with each other for binding to human peripheral blood leukocytes by flow cytometric analysis, suggesting that they do not bind to similar epitopes or block each other by steric hindrance.

          Applications Reported: This OKT8 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This OKT8 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          PerCP-eFluor 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488 nm; Emission: 710 nm; Laser: Blue Laser.

          Target Information

          CD8, also known as cluster of differentiation 8, is a type I transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family that plays a crucial role in T cell differentiation, activation, and signal transduction. It is expressed as either a heterodimer (CD8 alpha beta) or a homodimer (CD8 alpha alpha). The CD8 alpha beta form is predominantly found on the majority of thymocytes and a subpopulation of mature alpha beta TCR T cells, while the CD8 alpha alpha form is expressed on gamma delta TCR T cells, a subset of intestinal intraepithelial lymphocytes (IELs), and dendritic cells. CD8 functions as a co-receptor for major histocompatibility complex class I (MHC-I) molecules, working alongside the T cell receptor (TCR). The CD8 alpha chain is essential for binding to MHC-I. CD8 is also expressed on a subset of T cells, NK cells, monocytes, and dendritic cells as disulfide-linked homodimers of CD8 alpha. Upon ligation of MHC-I/peptide complexes presented by antigen-presenting cells (APCs), CD8 recruits lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck), leading to lymphokine production, increased motility, and activation of cytotoxic T lymphocytes (CTLs). Activated CTLs are vital for clearing pathogens and tumor cells. The differentiation of naive CD8+ T cells into CTLs is strongly enhanced by cytokines such as IL-2, IL-12, and TGF-beta1. Through its interactions with MHC-I and association with protein tyrosine kinase p56lck, CD8 plays a significant role in T cell development and the activation of mature T cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD8 antigen, alpha polypeptide (p32); CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37); CD8a molecule; CD8alpha; CD8b molecule; CD8beta; cell surface glycoprotein T8 precursor; fCD8; Leu-2; leu-2a; Leu2 T-lymphocyte antigen; Ly-3 homolog; OKT8 T-cell antigen; T cell co-receptor; T lymphocyte surface glycoprotein (CD8-beta) precursor; T lymphocyte surface glycoprotein beta chain; T-cell antigen Leu2; T-cell differentiation antigen Leu-2/T8; T-lymphocyte differentiation antigen T8/Leu-2; T8 T-cell antigen; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD8; CD8alpha; CD8B1; CD8beta; IMD116; LEU2; Ly-3; LY3; LYT3; p32; P37

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01732, (Human) P10966

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 925, (Human) 926

          View more View less

          Function(s)
          protein binding coreceptor activity MHC class I protein complex binding MHC class I protein binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune response transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway T cell activation regulation of immune response T cell receptor signaling pathway T cell mediated immunity cell surface receptor signaling pathway antigen processing and presentation cytotoxic T cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5d6d8bc979-pxzf2:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: e71199a02a6c1449b2ac9ded8316d5734e8aa2de
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.62.0-2026.11.45-1.0