Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD56 (NCAM) Antibodies

          NeoBiotechnologies

          CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Monoclonal Antibody (123A8 (56C04))

          View all (187) CD56 (NCAM) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Monoclonal Antibody (123A8 (56C04))

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Antibody (4684-MSM2-P1ABX) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas stained with CD56 Mouse Monoclonal Antibody (123A8). HIER: Tris/EDTA, pH9.0, 45 min. 2 °: HRP-polymer, 30 min. DAB, 5 min. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Antibody in Western Blot (WB)
          CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          CD56/NCAM1/NKH1 (Neuronal Cell Marker) Monoclonal Antibody (123A8 (56C04))

          Product Details

          4684-MSM2-P1ABX

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2-4 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          123A8 (56C04)

          Immunogen

          Membrane preparation of a small cell lung carcinoma
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          CD56, also known as neural cell adhesion molecule (NCAM), is a highly glycosylated transmembrane glycoprotein of the immunoglobulin family. It plays a crucial role in cell adhesion, migration, axonal growth, pathfinding, and synaptic plasticity. CD56 is ubiquitously expressed in the nervous system in isoforms ranging from 120-180 kDa and is involved in homotypic adhesion of neural cells. It mediates interactions by binding extracellular matrix components such as laminin and integrins, with polysialic modification reducing CD56-mediated adhesion. In the hematopoietic system, CD56 is expressed on natural killer (NK) cells and a subset of T cells known as NKT cells. It is also found on most neuroectodermal-derived cell lines, tissues, and neoplasms, including retinoblastoma, medulloblastoma, astrocytomas, and neuroblastoma. CD56 serves as a widely used neuroendocrine marker with high sensitivity for neuroendocrine tumors and ovarian granulosa cell tumors. Diseases associated with CD56 dysfunction include rabies and blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasms, highlighting its importance in both neural and immune system functions.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 145 kda neural cell adhesion molecule; antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11; CD-56; CD56; E NCAM; membrane glycoprotein; N CAM1; N-CAM; N-CAM-1; neural cell adhesion molecule; Neural cell adhesion molecule 1; neural cell adhesion molecule secreted isoform; neural cell adhesion molecule, NCAM; sCD56; sNCAM; soluble CD56; soluble NCAM; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD56; MSK39; NCAM; NCAM1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P13591

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4684

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity protein binding
          Process(es)
          epithelial to mesenchymal transition cell adhesion viral entry into host cell commissural neuron axon guidance regulation of semaphorin-plexin signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline