Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD14 Antibodies

          Invitrogen

          CD14 Monoclonal Antibody (61D3), eFluor™ 450, eBioscience™

          60 Published Figures
          73 References
          View all (192) CD14 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD14 Monoclonal Antibody (61D3), eFluor™ 450, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (60)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 61

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD14 Antibody (48-0149-41) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were stained with Mouse IgG1 kappa Isotype Control, eFluor 450 (Product # 48-4714-81) (blue histogram) or CD14 Monoclonal Antibody, eFluor 450 (purple histogram). Viable cells in the monocyte gate were used for analysis, as determined by 7-AAD (Product # 00-6993-50). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD14 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD14 Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD14 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD14 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD14 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD14 Antibody in Neutralization (Neu)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          48-0149-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.5 µg)/test
          View 66 publications 66 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), eFluor™ 450, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          61D3

          Conjugate

          eFluor™ 450 eFluor™ 450 eFluor™ 450
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 395
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 480
          • Brilliant Violet 605
          • Brilliant Violet 650
          • Brilliant Violet 711
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 506
          • FITC
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 510
          • NovaFluor Blue 555
          • NovaFluor Blue 585
          • NovaFluor Blue 610-30S
          • NovaFluor Blue 660-40S
          • NovaFluor Blue 800
          • NovaFluor Red 800
          • NovaFluor Yellow 570
          • NovaFluor Yellow 660
          • Pacific Orange
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Super Bright 702
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          405/445 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1272120

          Product Specific Information

          Description: The 61D3 monoclonal antibody reacts with human CD14, a 53-55 kDa GPI-linked glycoprotein. CD14 is expressed on monocytes, interfollicular macrophages and some dendritic cells. Complexes of LPS and LBP (LPS-Binding Protein) bind with high affinity to monocytes through the surface CD14.

          Applications Reported: This 61D3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 61D3 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.5 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          eFluor® 450 is an alternative to Pacific Blue®. eFluor® 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD14 is a 55 kDa GPI-anchored glycoprotein that is constitutively expressed on the surface of mature monocytes, macrophages, and neutrophils. CD14 also serves as a multifunctional lipopolysaccharide receptor, and is released to the serum both as a secreted and enzymatically cleaved GPI-anchored form. CD14 binds lipopolysaccharide molecule in a reaction catalyzed by lipopolysaccharide-binding protein (LBP), an acute phase serum protein. The soluble sCD14 can discriminate slight structural differences between lipopolysaccharides and is important for neutralization of serum allochthonous lipopolysaccharides by reconstituted lipoprotein particles. Further, CD14 has been shown to bind apoptotic cells, and can affect allergic, inflammatory and infectious processes. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same CD14 isoform. Diseases associated with CD14 dysfunction include mycobacterium chelonae infection and Croup.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD 14; cd14 monocyte; LPSR antibody; my23 antigen; myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein; sCD14; soluble CD14; unnamed protein product

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08571

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 929

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding opsonin receptor activity lipopolysaccharide receptor activity protein binding peptidoglycan receptor activity lipoteichoic acid binding molecular carrier activity
          Process(es)
          positive regulation of cytokine production response to molecule of bacterial origin cell surface pattern recognition receptor signaling pathway receptor-mediated endocytosis phagocytosis apoptotic process cell surface receptor signaling pathway response to bacterium lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of type I interferon production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production toll-like receptor 4 signaling pathway positive regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway positive regulation of endocytosis cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid cellular response to diacyl bacterial lipopeptide cellular response to triacyl bacterial lipopeptide
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-bhb69:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0