Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD206 (MMR) Antibodies

          Invitrogen

          CD206 (MMR) Monoclonal Antibody (19.2), eFluor™ 450, eBioscience™

          35 Published Figures
          33 References
          View all (63) CD206 (MMR) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD206 (MMR) Monoclonal Antibody (19.2), eFluor™ 450, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (35)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 36

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD206 (MMR) Antibody (48-2069-41) in Flow

          Staining of 3-day GM-CSF-stimulated (purple histogram) or unstimulated (blue histogram) normal human peripheral blood cells with Anti-Human CD206 (MMR) eFluor® 450. Cells in the monocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD206 (MMR) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD206 (MMR) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          48-2069-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 30 publications 30 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), eFluor™ 450, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          19.2

          Conjugate

          eFluor™ 450 eFluor™ 450 eFluor™ 450
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Brilliant UV 805
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 711
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          405/445 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10671082

          Product Specific Information

          Description: This 19.2 monoclonal antibody reacts with human CD206, which is also known as the macrophage mannose receptor (MMR). CD206 is expressed on macrophages and dendritic cells. This type I transmembrane protein can also be detected on non-immune cells, including hepatic and lymphathic epithelia and kidney mesengial cells. CD206 binds to glycoproteins that terminate in D-mannose, L-fucose, or N-acetylglucosamine, as well as a variety of hormones. This receptor undergoes constitutive internalization and recycling between the plasma membrane and the endosomal compartment. CD206 is involved in antigen processing and presentation, cell migration, and intracellular signaling. Moreover, CD206 plays a key role in phagocytosis pathogens such as Candida albicans, Leishmania, and Mycobacterium tuberculosis.

          Applications Reported: This 19.2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 19.2 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of GM-CSF-stimulated normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          eFluor® 450 is an alternative to Pacific Blue®. eFluor® 450 emits at 445 nm and is excited with the Violet laser (405 nm). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochome.

          Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD206 (MSR, Mannose receptor, MRC1) is a 175 kDa transmembrane protein belonging to the group of pattern recognition receptors. CD206 is predominantly expressed in tissue macrophages, dendritic cells, a subpopulation of endothelial cells and sperm cells. CD206 is thought to play a role in the innate and adaptive immune response. CD206 is also expressed on microglia and mato cells of the brain but not astrocytes or neurons. CD206 also mediate the recognition and uptake of a variety of macromolecules, including modified lipoproteins, advanced glycation end (AGEs) products and amyloid b-protein (Abeta). While the normal role of CD206 is associated with cell adhesion and host defense mechanisms, it also has been implicated in the development of atherosclerosis and Amyloid beta deposition in Alzheimer's disease (AD). CD206's gene encodes the class A macrophage scavenger receptors, which include three different types (1, 2, 3) generated by alternative splicing. The isoforms type 1 and type 2 are functional receptors and are able to mediate the endocytosis of modified low density lipoproteins (LDLs). The isoform type 3 does not internalize modified LDL (acetyl-LDL) despite having the domain shown to mediate this function in the types 1 and 2 isoforms. CD206 has an altered intracellular processing and is trapped within the endoplasmic reticulum, making it unable to perform endocytosis. The isoform type 3 can inhibit the function of isoforms type 1 and type 2 when co-expressed, indicating a dominant negative effect and suggesting a mechanism for regulation of scavenger receptor activity in macrophages. Other diseases associated with CD206 dysfunction include leprosy and Gaucher's Disease.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: C type lectin; C-type lectin domain family 13 member D; human mannose receptor; macrophage mannose receptor 1-like protein 1; mannose receptor precursor; mannose receptor, C type 1-like 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bA541I19.1; CD206; CLEC13D; CLEC13DL; hMR; MMR; MRC1L1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P22897

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4360

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding mannose binding cargo receptor activity
          Process(es)
          receptor-mediated endocytosis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-l8rg4:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0