Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • VE-cadherin (CD144) Antibodies

          Invitrogen

          CD144 (VE-cadherin) Monoclonal Antibody (16B1), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          30 Published Figures
          34 References
          View all (57) VE-cadherin (CD144) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD144 (VE-cadherin) Monoclonal Antibody (16B1), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (30)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 31

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD144 (VE-cadherin) Antibody (53-1449-41) in Flow

          Staining of Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) with Mouse IgG1 K Isotype Control Alexa Fluor® 488 (Product # 53-4714-42) (blue histogram) or Anti-Human CD144 (VE-Cadherin) Alexa Fluor® 488 (purple histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Western Blot (WB)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD144 (VE-cadherin) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          53-1449-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 20 publications 20 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), Alexa Fluor™ 488, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          16B1

          Conjugate

          Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488 Alexa Fluor™ 488
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          499/520 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10718249

          Product Specific Information

          Description: The 16B1 antibody reacts with human CD144, also known as VE-cadherin and cadherin-5. The cadherin family of receptors, which are calcium-dependent adhesion molecules, is known to be involved in homophilic cell interactions. VE-cadherin, which is 140 kDa, is localized at the intercellular boundaries of endothelial cells in blood and lymphatic vessels in several tissues. It is thought to play a role in vascular permeability and remodeling.

          Applications Reported: This 16B1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 16B1 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC). This can be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488 nm; Emission: 519 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          VE-cadherin is a member of the cadherin superfamily that is located in a six-cadherin cluster in a region on the long arm of chromosome 16 and is involved in loss of heterozygosity events in breast and prostate cancer. VE-cadherin protein is a calcium-dependent cell-cell adhesion glycoprotein comprised of five extracellular cadherin repeats, a transmembrane region and a highly conserved cytoplasmic tail. Functioning as a classic cadherin by imparting to cells the ability to adhere in a homophilic manner, VE-cadherin may play an important role in endothelial cell biology through control of the cohesion and organization of the intercellular junctions. An alternative splice variant has been described but the full length sequence of VE-cadherin has not been determined.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 7B4 antigen; cadherin 5, type 2 (vascular endothelium); cadherin 5, type 2, VE-cadherin (vascular epithelium); Cadherin-5; CD144; cd144 antigen; endothelial-specific cadherin; unnamed protein product; Vascular endothelial cadherin; VE-cadherin

          View more View less

          Gene Aliases: 7B4; CD144; CDH5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P33151

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1003

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding calcium ion binding protein binding beta-catenin binding protein phosphatase binding receptor signaling complex scaffold activity vascular endothelial growth factor receptor 2 binding ion channel binding cadherin binding metal ion binding fibrinogen binding BMP receptor binding protein binding involved in cell-cell adhesion protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          cell morphogenesis endothelial cell morphogenesis blood vessel maturation cell migration involved in sprouting angiogenesis cellular calcium ion homeostasis cell-cell junction assembly cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules cell surface receptor signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway negative regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules cell migration positive regulation of cell migration positive regulation of BMP signaling pathway negative regulation of microtubule polymerization positive regulation of protein complex assembly adherens junction organization maintenance of blood-brain barrier regulation of vascular permeability blood vessel endothelial cell migration cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of angiogenesis negative regulation of inflammatory response bicellular tight junction assembly cell-cell adhesion protein localization to bicellular tight junction positive regulation of intracellular signal transduction positive regulation of establishment of endothelial barrier regulation of establishment of cell polarity negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline