Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CTLA-4 (CD152) Antibodies

          Invitrogen

          CD152 (CTLA-4) Monoclonal Antibody (14D3), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          12 Published Figures
          9 References
          View all (155) CTLA-4 (CD152) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD152 (CTLA-4) Monoclonal Antibody (14D3), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (12)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 13

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD152 (CTLA-4) Antibody (61-1529-41) in Flow

          Normal human peripheral blood cells were unstimulated (left) or stimulated for 72 hours with CD3 and CD28 Monoclonal Antibodies, Functional Grade (Product # 16-0037-85 and Product # 16-0289-85) (right). Cells were then stained intracellularly, using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol, with CD4 Monoclonal Antibody, APC (Product # 17-0047-42) and CD152 Monoclonal Antibody, eFluor 610. Cells in the lymphocyte gate were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD152 (CTLA-4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          61-1529-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (1.0 µg)/test
          View 9 publications 9 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), PE-eFluor™ 610, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          14D3

          Conjugate

          PE-eFluor™ 610 PE-eFluor™ 610 PE-eFluor™ 610
          • Unconjugated
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant UV 805
          • eFluor 660
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/606 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2802382

          Product Specific Information

          Description: The 14D3 monoclonal antibody reacts with human CD152, also known as cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4). CTLA-4, a protein with structural similarities to CD28, is expressed on activated T cells (activated B cells may also express CTLA-4) and binds the B7 family members, CD80 (B7-1) and CD86 (B7-2), with higher affinity than CD28 does. CTLA-4 and CD28 appear to deliver opposing signals to T cells: while CD28 is a potent costimulator, CTLA-4 restricts the progression of T cells to an activated state by inhibiting IL-2 secretion and cellular proliferation. The cytoplasmic portion of CTLA-4 contains ER retention motifs, resulting in intracellular localization of a large proportion of newly synthesized CTLA-4 in response to TCR signaling.

          The 14D3 antibody also recognizes rhesus monkey and has inhibitor activity.

          Applications Reported: This 14D3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This 14D3 antibody has been pre-diluted and tested by flow cytometric analysis of stimulated normal human peripheral blood cells. This may be used at 5 µL (1.0 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          PE-eFluor 610 can be excited with laser lines from 488-561 nm and emits at 607 nm. We recommend using a 610/20 band pass filter (equivalent to PE-Texas Red). Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome.

          Light sensitivity: This tandem dye is sensitive to photo-induced oxidation. Please protect this vial and stained samples from light.

          Fixation: Samples can be stored in IC Fixation Buffer (Product # 00-8222-49) (100 µL of cell sample + 100 µL of IC Fixation Buffer) or 1-step Fix/Lyse Solution (Product # 00-5333-57) for up to 3 days in the dark at 4°C with minimal impact on brightness and FRET efficiency/compensation. Some generalizations regarding fluorophore performance after fixation can be made, but clone specific performance should be determined empirically.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 607 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Target Information

          CTLA4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4) is a CD28-family receptor expressed on mainly CD4+ T cells. It binds the same ligands as CD28 (CD80 and CD86 on B cells and dendritic cells), but with higher affinity than CD28. However, in contrast to CD28 which enhances cell function when bound at the same time as the T cell receptor, CTLA4 inhbits the T cell and prevents it from functioning. Intracellular CTLA4 is also found in regulatory T cells and may be important to their function.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD152; CD152 isoform; CD152 protein; celiac disease 3; costimulatory receptor; CTLA-4; costimulatory receptor; ss-CD152; cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 short spliced form; cytotoxic T-lymphocyte protein 4 isoform CTLA4-TM; cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4; gluten-sensitive enteropathy; ICOS; insulin-dependent diabetes mellitus 12; ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4; putative B7 binding protein; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ALPS5; CD; CD152; CELIAC3; CTLA-4; EGK_04712; GRD4; GSE; IDDM12

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16410

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rhesus monkey) 705673, (Human) 1493

          View more View less

          Function(s)
          protein binding receptor decoy activity immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          immune response cellular response to DNA damage stimulus negative regulation of B cell proliferation regulation of T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation positive regulation of apoptotic process negative regulation of regulatory T cell differentiation T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell receptor signaling pathway negative regulation of T cell activation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-d6wk2:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0