Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • SAPAP1/2 Antibodies

          Antibodies Inc

          SAPAP1/2 Monoclonal Antibody (N238/31), FL650

          View all (5) SAPAP1/2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SAPAP1/2 Monoclonal Antibody (N238/31), FL650

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          SAPAP1/2 Monoclonal Antibody (N238/31), FL650

          Product Details

          75-236-FL650

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N238/31

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 772-992 (C-terminus) of rat SAPAP1 (accession number P97836) produced recombinantly in E. Coli.
          View immunogen

          Conjugate

          FL650 FL650 FL650
          • Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          655/676 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.

          Target Information

          SAPAP1 and SAPAP2 refer to Synapse-Associated Protein 90/Postsynaptic Density-95-Associated Protein 1 and 2, respectively. These proteins are part of a family of scaffolding proteins that play a crucial role in the organization and function of synapses in the brain. SAPAP1 and SAPAP2 are important scaffolding proteins that contribute to the structural and functional organization of synapses, playing a key role in synaptic signaling and plasticity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DAP-1; DAP-1 beta; DAP-2; discs large homolog associated protein 1; discs large homolog associated protein 2; discs large homolog-associated protein 2; discs large-associated protein 2; Disks large-associated protein 1; Disks large-associated protein 2; ERICH1 antisense gene protein 1; ERICH1 antisense RNA 1 (non-protein coding); guanylate kinase associated protein; Guanylate kinase-associated protein; hGKAP; postsynaptic density 95; PSD-95 binding protein; PSD-95/SAP90 binding protein 1; PSD-95/SAP90-associated protein-2; PSD-95/SAP90-binding protein 1; PSD-95/SAP90-binding protein 2; putative DAP-2 like protein; rGKAP; SAP90/PSD-95 associated protein 1; SAP90/PSD-95 associated protein 2; SAP90/PSD-95-associated protein 1; SAP90/PSD-95-associated protein 2; SAPAP1; SAPAP2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4933422O14Rik; 6430596N04Rik; 9630002F18; AI845682; AI848168; BB075781; C8orf68; D17Bwg0511e; DAP-1; DAP-1-ALPHA; DAP-1-BETA; DAP-2; DAP1; DAP2; DLGAP1; DLGAP1A; DLGAP1B; Dlgap2; ERICH1-AS1; GKAP; GKAP/SAPAP; GKAP/SAPAP1; GKPA/SAPAP; Kiaa4162; mKIAA4162; rGKAP; SAPAP1; SAPAP2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O14490, (Mouse) Q9D415, (Rat) P97836, (Rat) P97837, (Mouse) Q8BJ42

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9229, (Human) 9228, (Mouse) 224997, (Rat) 65040, (Rat) 116681, (Mouse) 244310

          View more View less

          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding binding, bridging protein domain specific binding protein complex binding guanylate kinase activity scaffold/adaptor protein
          Process(es)
          chemical synaptic transmission signaling modulation of synaptic transmission neuron-neuron synaptic transmission protein localization to synapse regulation of proteasomal protein catabolic process aggresome assembly cell-cell signaling nucleotide phosphorylation biological_process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0