Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD63 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          CD63 (Late Endosomes Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rLAMP3/8604)

          View all (147) CD63 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD63 (Late Endosomes Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rLAMP3/8604)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD63 (Late Endosomes Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD63 (Late Endosomes Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD63 (Late Endosomes Marker) Antibody (967-MSM22-P1ABX) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil stained with CD63 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rLAMP3/8604). Inset: PBS instead of primary antibody; secondary only negative control. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD63 (Late Endosomes Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          CD63 (Late Endosomes Marker) Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (rLAMP3/8604)

          Product Details

          967-MSM22-P1ABX

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          rLAMP3/8604

          Immunogen

          Smooth plasma membrane fraction of MeWo cells
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Positive Control: HL60 SK-MEL-28 THP-1 or NIH/3T3 cells. Melanoma or lymphoma. U87MG

          Cellular Location: Cell Surface. Cytoplasm.

          Target Information

          CD63, also known as LAMP-3, is a glycoprotein belonging to the tetraspanin family, primarily located in late endosomes, lysosomes, and secretory vesicles across various cell types. It is expressed intracellularly in resting platelets and basophils, but upon activation, CD63 translocates to the plasma membrane, making it a widely used marker for basophil activation. Unlike basophils, mast cells can expose CD63 without activation. CD63 is expressed on activated platelets, monocytes, macrophages, and granulocytes, as well as endothelial cells, fibroblasts, and smooth muscle cells. It interacts with integrins (such as VLA-3 and VLA-6) and TIMP-1, playing roles in mediating allergic responses, phagocytosis, and cell migration. Additionally, CD63 is involved in the regulation of H/K-ATPase trafficking and ROMK1 channels, and serves as a T-cell costimulation molecule. CD63 expression can be used to predict prognosis in early-stage carcinomas and is identical to the melanoma-associated antigen ME491 and the platelet antigen PTLGP40. Diseases associated with CD63 dysfunction include melanoma and Hermansky-Pudlak Syndrome, highlighting its significance in both immune responses and disease processes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AD1 antigen; CD 63; CD63; CD63 antigen (melanoma 1 antigen); granulophysin; LAMP-3; CD63; ME491; limp1; melanoma-associated antigen ME491; melanoma-associated antigen MLA1; ocular melanoma-associated antigen; tetraspanin-30; tspan-30; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AD1; HOP-26; ME491; MLA1; OMA81H; Pltgp40; TSPAN30

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08962

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 967

          View more View less

          Function(s)
          protein binding macromolecular complex binding
          Process(es)
          positive regulation of receptor internalization cell-matrix adhesion negative regulation of epithelial cell migration cell migration cell differentiation epithelial cell differentiation endosome to melanosome transport pigmentation positive regulation of cell adhesion positive regulation of endocytosis pigment granule maturation pigment cell differentiation regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway regulation of potassium ion transmembrane transport positive regulation of integrin-mediated signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-swbc5:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0