Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • ICAM-1 (CD54) Antibodies

          Invitrogen

          ICAM-1 Monoclonal Antibody (1H4), FITC

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (131) ICAM-1 (CD54) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ICAM-1 Monoclonal Antibody (1H4), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          ICAM-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          ICAM-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ICAM-1 Antibody (A15748) in Flow

          Journal of interferon & cytokine research : the official journal of the International Society for Interferon and Cytokine Research 2015 - Published figure using ICAM-1 monoclonal antibody (Product # A15748) in Flow Cytometry {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ICAM-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ICAM-1 Antibody
          ICAM-1 Monoclonal Antibody (1H4), FITC

          Product Details

          A15748

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          20 µL/1x10^6 cells
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1H4

          Immunogen

          Raji cells and spleen cells fused with NS1 cells
          View immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2534528

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an extracellular epitope of CD54 (ICAM-1), a 85-110 kDa type I transmembrane glycoprotein (receptor for rhinovirus) expressed on activated endothelial cells, T lymphocytes, B lymphocytes, monocytes, macrophages, granulocytes and dendritic cells; the expression of CD54 is upregulated by activation.

          Target Information

          ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD54; cell surface glycoprotein P3.58; epididymis secretory sperm binding protein; Human rhinovirus receptor; ICAM-1; ICAM-1 soluble variant; Intercellular adhesion molecule 1; intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor; intercellular adhesion molecule-1 precursor; Ly 47; Major group rhinovirus receptor; major group rhinovirus receptor precusor; MALA2; sCD54; soluble CD54; Surface antigen of activated B cells; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BB2; CD54; ICAM1; P3.58

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P05362

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3383

          View more View less

          Function(s)
          virus receptor activity transmembrane signaling receptor activity integrin binding protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          regulation of leukocyte mediated cytotoxicity immune effector process T cell activation via T cell receptor contact with antigen bound to MHC molecule on antigen presenting cell T cell antigen processing and presentation positive regulation of cellular extravasation immune response cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion membrane to membrane docking cell adhesion mediated by integrin adhesion of symbiont to host viral entry into host cell receptor-mediated virion attachment to host cell leukocyte migration establishment of endothelial barrier positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to glucose stimulus T cell extravasation cell-cell adhesion regulation of ruffle assembly cellular response to oxygen-containing compound negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors cellular response to beta-amyloid cellular response to leukemia inhibitory factor negative regulation of endothelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline