Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Secondary Antibodies ›
          • Donkey anti-Rabbit IgG Secondary Antibodies

          Invitrogen

          Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP

          Advanced Verification
          5 Published Figures
          View all (58) Donkey anti-Rabbit IgG antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (11)
          • Published Figures (5)
          • Advanced Verification (1)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 17

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody (A16035) in WB

          Chemiluminescent western blot was performed using Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP (Product # A16035). Whole cell extracts of SH-SY5Y (Lane 1, 2, 3, 4), HeLa (Lane 5, 6, 7, 8), MCF7 (Lane 9), A-431 (Lane 10), and HaCaT (Lane 11) were electrophoresed using NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Protein Gel (Product # NP0322BOX). Resolved proteins were transferred onto anitrocellulos... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in ELISA (ELISA)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in ELISA (ELISA)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in ELISA (ELISA)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in ELISA (ELISA)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          A16035

          Applications
          Tested Dilution

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:20,000

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:500-1:20,000

          ELISA (ELISA)

          1:500-1:20,000
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Rabbit

          Host/Isotype

          Donkey / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Secondary Antibody

          Immunogen

          Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains

          Conjugate

          HRP HRP HRP
          • Alexa Fluor 350 
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 546 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 568 
          • Alexa Fluor 594 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 680 
          • Alexa Fluor 790 
          • Alexa Fluor Plus 405 
          • Alexa Fluor Plus 488 
          • Alexa Fluor Plus 555 
          • Alexa Fluor Plus 594 
          • Alexa Fluor Plus 647 
          • Alexa Fluor Plus 680 
          • Alexa Fluor Plus 800 
          • AP
          • Biotin 
          • DyLight 350
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 594
          • DyLight 650
          • DyLight 680
          • DyLight 755
          • DyLight 800
          • FITC
          • Qdot 525
          • Qdot 565
          • Qdot 655
          • Rhodamine
          • TRITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Form

          Lyophilized

          Concentration

          1 mg/mL once reconstituted

          Amount

          1 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 1% BSA

          Contains

          0.1% ProClin 150

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2534709

          Target

          IgG

          Cross Adsorption

          Against bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rat and sheep IgG

          Antibody Form

          Whole Antibody

          Product Specific Information

          Rehydrate with 1.1 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily. Store lyophilized material at 2-8 °C. For long term storage after reconstitution, dilute with 50% glycerol and store at -20 °C as a liquid. Based on Immunoelectrophoresis, no reactivity is observed to: non-immunoglobulin rabbit serum proteins, IgG from bovine, chicken, goat, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rat or sheep.

          Target Information

          Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          View product citations for antibody A16035 on CiteAb

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0