Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • ELISA Kits ›
          • 20-Hydroxyecdysone ELISA Kits

          Invitrogen

          20-Hydroxyecdysone ELISA Kit

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          Technical guide & protocol Tech Support
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          20-Hydroxyecdysone ELISA Kit (EIAHYD)
          Group 53 Created with Sketch.
          20-Hydroxyecdysone ELISA Kit (EIAHYD)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          20-Hydroxyecdysone ELISA Kit

          Competitive ELISA {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          20-Hydroxyecdysone ELISA Kit (EIAHYD)
          videoThumbnail
          ►

          Product Specifications

          Analytical sensitivity

          197.8 pg/mL

          Assay range

          102.4-25,000 pg/mL

          Sample type/volume

          Serum
          50 µL
          Plasma
          50 µL
          Fecal extract
          50 µL
          Urine
          12.5 µL
          Supernatant
          50 µL

          Hands-on time

          45 min

          Time-to-result

          2 hr 30 min

          Homogenous (no wash)

          No

          Interassay CV

          9%

          Intraassay CV

          10%

          Instrument

          Absorbance Microplate Reader

          Product size

          96 Tests

          Contents

          Anti-IgG coated 96 well plate
          Standard
          Assay Buffer Concentrate
          Capture Antibody
          HRP-conjugated Antigen
          Wash Buffer Concentrate
          TMB Substrate
          Stop Solution
          Plate Sealer

          Shipping conditions

          Dry ice

          Storage

          2-8°C

          Protein name

          20-Hydroxyecdysone

          Species (tested)

          Human

          Detector antibody conjugate

          HRP

          Label or dye

          Unconjugated

          About This Kit

          The 20-Hydroxyecdysone Competitive ELISA quantitates 20-Hydroxyecdysone (20E) in serum, plasma, urine, saliva, dried fecal extracts or cell culture medium.|Principle of the method: The 20-Hydroxyecdysone Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure 20-Hydroxyecdysone independent of species. A 20-Hydroxyecdysone standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples are read off a user-generated standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with anti-rabbit IgG antibodies. Anti-rabbit 20-Hydroxyecdysone antibodies and 20-Hydroxyecdysone-peroxidase conjugate is added to the wells. The 20-Hydroxyecdysone-peroxidase conjugate and any 20-Hydroxyecdysone in the sample will compete to bind to the anti-rabbit 20-Hydroxyecdysone antibodies. After incubation, the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound 20-Hydroxyecdysone-peroxidase conjugate. After a 30 min incubation, the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader at 450 nm. The intensity of the generated color corresponds inversely to the amount of 20-Hydroxyecdysone present in the sample.|Rigorous validation: Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

          Target information

          20-Hydroxyecdysone is the most widely occurring ecdysteroid in both plant and animal species. It controls cell death during metamorphosis of Drosophila melanogaster.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases : ecdysterone, 20E, C27H44O7

          Recommended Products

          IL-6 Human Matched Antibody Pair

          Because you are interested in IL-6 Human ELISA Kit.

          SIZE

          10 x 96 tests

          PRICE

          USD 400.00

          Cat # CHC1263

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ immunoassay doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0