Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD47 Antibodies

          Invitrogen

          CD47 Monoclonal Antibody (MEM-122), FITC

          View all (147) CD47 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD47 Monoclonal Antibody (MEM-122), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD47 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD47 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD47 Antibody (MA1-10239) in Flow

          Flow Cytometry analysis of CD47 using CD47 Monoclonal Antibody (MEM-122), FITC (Product # MA1-10239). Separation of human CD47 positive lymphocytes (red-filled) from CD47 negative lymphocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of human peripheral whole blood stained using anti-human CD47 (MEM-122) FITC antibody (20 μl reagent / 100 μl of peripheral whole blood). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD47 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD47 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA1-10239

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          20 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate, Pig

          Host/Isotype

          Mouse / IgM

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEM-122

          Immunogen

          COS-7 (African green monkey) cells

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 8, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11155223

          Product Specific Information

          This antibody reacts with an extracellular epitope of CD47 (Integrin Associated Protein), a 50-55 kDa membrane adhesion molecule (thrombospondin receptor; immunoglobulin supergene family) expressed on leukocytes, platelets and erythrocytes. It is also expressed on epithelial cells, endothelial cells, fibroblasts and many tumor cell lines.

          Target Information

          CD47, known as integrin-associated protein (IAP), is a glycosylated transmembrane glycoprotein with five domains, expressed widely across hematopoietic cells like T and B cells, monocytes, platelets, and erythrocytes, as well as non-hematopoietic cells. It interacts with integrins such as CD51/CD61 and CD41/CD61, and serves as a receptor for thrombospondin, mediating bi-directional signaling that affects neural synaptic activity and macrophage phagocytosis. CD47 acts as a ligand for CD172a (SIRP alpha), an inhibitory receptor on macrophages, preventing phagocytosis of CD47-positive cells. This interaction influences cell migration, B cell adhesion, T cell activation, and neuronal development, particularly in synapse-rich brain and retina regions. It also modulates chondrocyte responses to mechanical signals. T cell expression of CD47 can lead to activation or apoptosis in the presence of thrombospondin. Monoclonal antibody stimulation of CD47 has been shown to induce CD4+CD25- suppressive activity and increase Foxp3 expression. CD47's role in membrane transport, signal transduction, and its broad tissue distribution highlight its significance in various physiological processes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen identified by monoclonal antibody 1D8; Antigenic surface determinant protein OA3; CD47; CD47 antigen; CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer); CD47 glycoprotein; IAP; integrin associated protein; Integrin-associated protein; integrin-associated signal transducer; Leukocyte surface antigen CD47; Protein MER6; Rh-related antigen; sCD47; soluble CD 47; soluble CD47; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD47; CD47/IAP; IAP; MER6; OA3

          View more View less

          UniProt ID: (Pig) Q9GKE8, (Human) Q08722

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 397042, (Human) 961

          View more View less

          Function(s)
          protein binding fibrinogen binding thrombospondin receptor activity protein binding involved in heterotypic cell-cell adhesion protein binding involved in cell-cell adhesion cell adhesion molecule
          Process(es)
          cell adhesion angiogenesis positive regulation of immune system process apoptotic process inflammatory response integrin-mediated signaling pathway positive regulation of cell proliferation cell migration positive regulation of cell-cell adhesion regulation of interferon-gamma production regulation of interleukin-10 production regulation of interleukin-12 production regulation of interleukin-6 production regulation of tumor necrosis factor production heterotypic cell-cell adhesion regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of inflammatory response negative regulation of phagocytosis positive regulation of phagocytosis positive regulation of T cell activation positive regulation of stress fiber assembly regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway cellular response to interferon-gamma cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-12 cell-cell adhesion ATP export positive regulation of monocyte extravasation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline