Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Phosphotyrosine Antibodies

          Invitrogen

          Phosphotyrosine Monoclonal Antibody (IG2)

          2 References
          View all (40) Phosphotyrosine antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phosphotyrosine Monoclonal Antibody (IG2)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Phosphotyrosine Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phosphotyrosine Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phosphotyrosine Antibody (MA4-003) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Phosphotyrosine (p-Tyr, green) in HeLa cells. Cells were probed with a p-Tyr monoclonal antibody (Product # MA4-003) followed by a fluorescently-conjugated anti-mouse IgG secondary antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phosphotyrosine Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phosphotyrosine Antibody in Western Blot (WB)
          Phosphotyrosine Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Phosphotyrosine Antibody in ELISA (ELISA)

          Product Details

          MA4-003

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50 - 1:200
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          1 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chemical

          Published species

          Chemical

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          IG2

          Immunogen

          O-phospho-L-tyrosine and O-phospho-DL-tyramine

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 40% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_326368

          Product Specific Information

          MA4-003 detects phosphotyrosine from most species and tissues.

          MA4-003 has been successfully used in ELISA, Western blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, and FACS procedures. This antibody detects proteins which contain phosphorylated tyrosine residues.

          The MA4-003 antigen is O-phospho-L-tyrosine and O-phospho-DL-tyramine.

          Target Information

          The role of tyrosine phosphorylation in transduction of the mitogenic signal from transmembrane receptors and in transformation by oncogene tyrosine kinases has been the subject of intense investigation for several years. While the phosphorylation of specific tyrosine residues has been shown to be a primary mechanism of signal transduction during normal mitogenesis, cell cycle progression and oncogenic transformation, its role in other areas such as differentiation and gap junction communication, is a matter of active and ongoing research. Antibodies that specifically recognize phosphorylated tyrosine residues have proved to be invaluable to the study of tyrosine -phosphorylated proteins and the biochemical pathways in which they function. The fluorescein (FITC) conjugate of clone PY20 anti-phosphotyrosine is especially useful for the detection of these P-Tyr proteins in immunohistochemical and immunocytochemical protocols in situations wherein the use of a secondary antibody would complicate detection of the protein(s) of interest.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Phosphotyrosine; pTyr; pY

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-7c59b9b899-mnfm6:80/100.66.78.37:80.
          git-commit: 8ef7cf686e3c81d28b13492708ce56d167b2f995
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.49.0-Offline