Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD34 Antibodies

          Invitrogen

          CD34 Monoclonal Antibody (MEC14.7)

          4 References
          View all (172) CD34 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD34 Monoclonal Antibody (MEC14.7)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD34 Antibody (MA5-17825) in Flow

          Flow cytometric analysis of H5V Cell Line staining using anti-CD34/gp105-120 Monoclonal Antibody (Product # MA5-17825) at a 0.5 µg/10^6 cells dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD34 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          CD34 Monoclonal Antibody (MEC14.7)

          Product Details

          MA5-17825

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/1x10^6 cells
          View 3 publications 3 publications

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEC14.7

          Immunogen

          Murine transformed endothelioma cell line t-end.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          250 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2539209

          Target Information

          CD34 is a highly glycosylated monomeric with a molecular weight range of 111-115 kDa surface protein that is present on many stem cell populations. CD34 is a stem cell marker although its expression on human hematopoietic stem cells is reversible. CD34 may serve as a surface receptor that undergoes receptor-mediated endocytosis and regulates adhesion, differentiation and proliferation of hematopoietic stem cells and other progenitors. CD34 expression is likely to represent a specific state of hematopoietic development that may have altered adhering properties with expanding and differentiating capabilities in both in vitro and in vivo conditions. CD34 is possibly an adhesion molecule with a putative role for mediating the attachment of stem cells to the bone marrow extracellular matrix or directly to stromal cells. Further, CD34 could act as a scaffold for the attachment of lineage specific glycans, allowing stem cells to bind to lectins expressed by stromal cells or other marrow components. CD34 is thought to have a role in presenting carbohydrate ligands to selectins. The intracellular chain of the CD34 antigen is a site of phosphorylation by activated protein kinase C suggesting a putative role in signal transduction. Diseases associated with CD34 dysfunction include dermatofibrosarcoma and neurofibroma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cell surface antigen; cluster designation 34; Mucosialin; RP11-328D5.2; stem cell antigen; unnamed protein product

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q64314

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12490

          View more View less

          Function(s)
          carbohydrate binding sulfate binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding
          Process(es)
          tissue homeostasis endothelial cell proliferation glomerular filtration endothelium development cell adhesion cell-matrix adhesion signal transduction positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression hemopoiesis negative regulation of interleukin-2 production mesangial cell-matrix adhesion paracrine signaling positive regulation of odontogenesis positive regulation of angiogenesis cell motility leukocyte migration transdifferentiation vascular wound healing hematopoietic stem cell proliferation positive regulation of granulocyte colony-stimulating factor production extracellular exosome assembly glomerular endothelium development stem cell proliferation metanephric glomerular mesangial cell differentiation cell-cell adhesion positive regulation of vasculogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-mwps6:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0