Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • ERK1/2 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ERK12T202Y204-A11), FITC

          View all (84) ERK1/2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ERK12T202Y204-A11), FITC

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) Antibody (MA5-28036) in Flow

          Flow cytometry of Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) using Jurkat cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) antibody (Product # MA5-36897). Images correspond with the following conditions: negative control (blue), treated with U0126 (red), treated with TPA (green). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Phospho-ERK1/ERK2 (Thr202, Tyr204) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (ERK12T202Y204-A11), FITC

          Product Details

          MA5-28036

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          ERK12T202Y204-A11

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr202/Tyr204 of human phospho Erk1/2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2745041

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          ERK1 and ERK2 are widely expressed and are involved in the regulation of meiosis, mitosis, and postmitotic functions in differentiated cells. Many different stimuli, including growth factors, cytokines, virus infection, ligands for heterotrimeric guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptors and transforming agents, activate the ERK1 and ERK2 pathways. When growth factors bind to the receptor tyrosine kinase, Ras interacts with Raf, the serine/threonine protein kinase and activates it as well. Once actived, Raf phosphorylates serine residue in 2 further kinases, MEK1/2, which in turn phosphorylates tyrosine/threonine in extracellular-signal regulated kinase (ERK) 1/2. Upon activation, the ERKs either phosphorylate a number of cytoplasmic targets or migrate to the nucleus, where they phosphorylate and activate a number of transcription factors such as c-Fos and Elk-1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ERK-2; erk1 erk2; Erk1; cancer susceptibility protein; ERK1b; ERK1c; Erk2; cancer susceptibility protein; ERT1; extracellular signal-regulated kinase 1; extracellular signal-regulated kinase 2; extracellular signal-related kinase 1; insulin-stimulated MAP2 kinase; MAP kinase 1; MAP kinase 2; MAP kinase 3; MAPK 1; MAPK 2; microtubule-associated protein 2 kinase; mitogen-activated protein kinase 2; p42; p42 MAP Kinase; p42-MAPK; p44 MAP kinase; pp42/MAP kinase; protein tyrosine kinase ERK2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 9030612K14Rik; ERK; ERK-1; ERK-2; ERK1; ERK2; ERT1; ERT2; Esrk1; HS44KDAP; HUMKER1A; MAPK2; Mnk1; Mtap2k; NS13; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK; P42MAPK; p44; p44-ERK1; p44-MAPK; P44ERK1; P44MAPK; PRKM1; PRKM2; PRKM3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P28482, (Human) P27361, (Mouse) P63085, (Mouse) Q63844

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5594, (Human) 5595, (Mouse) 26413, (Mouse) 26417

          View more View less

          Function(s)
          phosphotyrosine binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase activity protein binding ATP binding RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity kinase activity phosphatase binding identical protein binding protein serine kinase activity DNA-binding transcription factor binding double-stranded DNA binding protein kinase binding mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding scaffold protein binding
          Process(es)
          autophagosome assembly MAPK cascade negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell protein phosphorylation cellular response to DNA damage stimulus signal transduction cell surface receptor signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway insulin receptor signaling pathway response to toxic substance organ morphogenesis negative regulation of autophagy positive regulation of autophagy positive regulation of macrophage chemotaxis neural crest cell development Schwann cell development phosphorylation peptidyl-serine phosphorylation sensory perception of pain regulation of ossification BMP signaling pathway thyroid gland development positive regulation of cyclase activity lipopolysaccharide-mediated signaling pathway cellular response to nutrient levels positive regulation of telomere maintenance negative regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process response to lipopolysaccharide regulation of stress-activated MAPK cascade cellular response to amino acid starvation intracellular signal transduction peptidyl-tyrosine autophosphorylation ERBB2-ERBB3 signaling pathway TORC1 signaling outer ear morphogenesis myelination signal transduction in response to DNA damage response to exogenous dsRNA positive regulation of translation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter decidualization insulin-like growth factor receptor signaling pathway thymus development modulation of synaptic transmission protein stabilization negative regulation of T cell activation cartilage development stress-activated MAPK cascade regulation of intracellular pH regulation of cytoskeleton organization Bergmann glial cell differentiation face development lung morphogenesis trachea formation cardiac neural crest cell development involved in heart development interleukin-34-mediated signaling pathway protein-containing complex assembly ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade interleukin-1-mediated signaling pathway response to epidermal growth factor cellular response to mechanical stimulus cellular response to tumor necrosis factor caveolin-mediated endocytosis regulation of Golgi inheritance negative regulation of cholesterol efflux cellular response to toxic substance positive regulation of macrophage proliferation positive regulation of neuroinflammatory response negative regulation of TORC1 signaling positive regulation of xenophagy regulation of early endosome to late endosome transport regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process chemotaxis chemical synaptic transmission learning or memory positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation response to nicotine ERBB signaling pathway positive regulation of skeletal muscle tissue regeneration positive regulation of cholesterol biosynthetic process positive regulation of smoothened signaling pathway chemokine-mediated signaling pathway placenta development heart development diadenosine tetraphosphate biosynthetic process cytosine metabolic process mammary gland epithelial cell proliferation positive regulation of protein import into nucleus response to estrogen negative regulation of cell differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway positive regulation of cardiac muscle cell proliferation long-term synaptic potentiation labyrinthine layer blood vessel development cellular response to peptide hormone stimulus cellular response to lipid
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-ncdd4:80/100.66.78.131:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline