Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • BAD Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-BAD (Ser112) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BADS112-B9)

          View all (47) BAD antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-BAD (Ser112) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BADS112-B9)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Phospho-BAD (Ser112) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-BAD (Ser112) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-BAD (Ser112) Antibody (MA5-28043) in Flow

          Flow cytometry of Phospho-BAD (Ser112) using U937 cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-BAD (Ser112) antibody (Product # MA5-37058) with a dilution of 0.1 µg/mL. Images correspond with the following conditions: negative control (blue), Calyculin A-treated (green), CalA and blocked with phospho peptide (gold), CalA and blocked with non-phospho peptide (purple). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-BAD (Ser112) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-BAD (Ser112) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-BAD (Ser112) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-BAD (Ser112) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Phospho-BAD (Ser112) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BADS112-B9)

          Product Details

          MA5-28043

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1-1,000 ng/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          BADS112-B9

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser112 of human phospho BAD.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2745048

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          The protein encoded by BAD is a member of the BCL-2 family. BCL-2 family members are known to be regulators of programmed cell death. This protein positively regulates cell apoptosis by forming heterodimers with BCL-xL and BCL-2, and reversing their death repressor activity. Proapoptotic activity of this protein is regulated through its phosphorylation. Protein kinases AKT and MAP kinase, as well as protein phosphatase calcineurin were found to be involved in the regulation of this protein. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants which encode the same isoform.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BAD; BBC6; bcl-2 associated death agonist; bcl-2-binding component 6; bcl-2-like protein 8; BCL-X/BCL-2 binding protein; bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter; bcl2 antagonist of cell death; Bcl2-antagonist of cell death; BCL2-antagonist of cell death protein; bcl2-associated death promoter; BCL2-binding component 6; BCL2-binding protein; bcl2-L-8; OTTMUSP00000017561; OTTMUSP00000022400; putative; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Bad_v1; Bad_v2; BBC2; BCL2L8

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q92934, (Rat) O35147, (Mouse) Q61337

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 572, (Rat) 64639, (Mouse) 12015

          View more View less

          Function(s)
          protein binding phospholipid binding lipid binding protein kinase binding cysteine-type endopeptidase activator activity protein phosphatase binding protein phosphatase 2B binding protein kinase B binding 14-3-3 protein binding
          Process(es)
          response to hypoxia release of cytochrome c from mitochondria glucose catabolic process apoptotic process spermatogenesis cell proliferation extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to xenobiotic stimulus response to hormone response to glucose positive regulation of mitochondrial membrane potential cytokine-mediated signaling pathway cerebral cortex development positive regulation of insulin secretion response to estradiol response to progesterone response to testosterone response to oleic acid positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus response to hydrogen peroxide glucose homeostasis regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process response to amino acid type B pancreatic cell proliferation response to ethanol positive regulation of B cell differentiation positive regulation of T cell differentiation positive regulation of proteolysis ADP metabolic process ATP metabolic process regulation of mitochondrial membrane permeability pore complex assembly positive regulation of epithelial cell proliferation response to glucocorticoid response to calcium ion cellular response to chromate cellular response to mechanical stimulus cellular response to nicotine cellular response to lipid cellular response to hypoxia response to anesthetic positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand intrinsic apoptotic signaling pathway response to benzene positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to osmotic stress response to wortmannin positive regulation of granulosa cell apoptotic process positive regulation of type B pancreatic cell development positive regulation of autophagy negative regulation by symbiont of host apoptotic process symbiont-mediated activation of host apoptosis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5799cd5976-5rqsh:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: e30ab741173a2eb62411af663260592d4bdb9634
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.55.0-2026.07.30-1.0