Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • SRC Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-Src (Tyr416) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SrcY416-C4)

          1 Published Figure
          1 Reference
          View all (67) SRC antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-Src (Tyr416) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SrcY416-C4)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Published Figures (1)
          Phospho-Src (Tyr416) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-Src (Tyr416) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-Src (Tyr416) Antibody (MA5-28055) in Flow

          Flow cytometry of Phospho-Src (Tyr416) using U937 cells. Samples were incubated in monoclonal Phospho-Src (Tyr416) antibody (Product # MA5-36957) with a dilution of 0.01 µg/mL. Images correspond with the following conditions: negative control (blue), untreated (red) treated with IFNa IL4 and pervanadate (green), treated/blocked with non-phospho-peptide (purple), treated/blocked with phospho-peptide (brown). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-Src (Tyr416) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Src (Tyr416) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Src (Tyr416) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-Src (Tyr416) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Phospho-Src (Tyr416) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SrcY416-C4)

          Product Details

          MA5-28055

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1-1,000 ng/mL
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG, kappa

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SrcY416-C4

          Immunogen

          A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr416 of human phospho Src.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol, 0.1% BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2745054

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          SRC is a cytoplasmic tyrosine kinase and proto-oncogene involved in the regulation of embryonic development and cell growth. SRC is involved in the regulation of growth and differentiation of eukaryotic cells. SRC associates with the cytoplasmic region of various cell surface receptors to facilitate signal transduction, and is also involved in cytoskeletal organization, cell cycle regulation, and apoptosis. In humans, the gene encoding SRC is present on chromosome 20. Activity of SRC is regulated by two tyrosine residues (Tyr 416 and Tyr527), and phosphorylation of these two sites have opposing effects. Phosphorylation of Tyr416 in the activation loop of the kinase domain upregulates enzyme activity while the phosphorylation of Tyr527 decreases enzyme activity. Mutations in the SRC gene could be involved in the malignant progression of colon cancer. Two transcript variants encoding the same SRC protein have been found thus far.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: EC 2.7.10.2; neuronal proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src; OTTHUMP00000174476; OTTHUMP00000174477; OTTHUMP00000174478; p60-Src; pp60src; proto-oncogene c-Src; protooncogene SRC, Rous sarcoma; Rous sarcoma oncogene; RP5-823N20.1; tyrosine kinase pp60c-src; tyrosine-protein kinase SRC-1; tyrosine-specific protein kinase; unnamed protein product; v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: ASV; c-SRC; p60-Src; pp60c-src; SRC1; THC6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12931, (Mouse) P05480

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6714, (Mouse) 20779

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity receptor binding integrin binding protein binding ATP binding phospholipase activator activity kinase activity enzyme binding protein domain specific binding heme binding protein tyrosine kinase activator activity receptor activator activity ionotropic glutamate receptor binding SH2 domain binding phospholipase binding ion channel binding cadherin binding ephrin receptor binding ATPase binding phosphoprotein binding BMP receptor binding connexin binding scaffold protein binding protein kinase C binding insulin receptor binding protein kinase binding estrogen receptor binding macromolecular complex binding cell adhesion molecule binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter primary ovarian follicle growth positive regulation of cytokine production protein phosphorylation cell adhesion epidermal growth factor receptor signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway gamete generation lactation positive regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression regulation of epithelial cell migration positive regulation of epithelial cell migration positive regulation of glucose metabolic process positive regulation of protein processing positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration protein deubiquitination peptidyl-tyrosine phosphorylation regulation of cell-cell adhesion cell differentiation positive regulation of cell migration forebrain development negative regulation of protein complex assembly protein destabilization cellular response to nutrient levels negative regulation of telomere maintenance regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway toll-like receptor 3 signaling pathway regulation of toll-like receptor 3 signaling pathway substrate adhesion-dependent cell spreading cellular response to reactive oxygen species positive regulation of Rac protein signal transduction positive regulation of dephosphorylation negative regulation of hippo signaling intracellular signal transduction osteoclast development cellular response to platelet-derived growth factor stimulus peptidyl-tyrosine autophosphorylation angiotensin-activated signaling pathway TORC1 signaling vasodilation odontogenesis positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process stress fiber assembly proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of MAP kinase activity transcytosis bone resorption positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of bone resorption positive regulation of cell adhesion positive regulation of cell size positive regulation of glycolytic process positive regulation of Ras protein signal transduction positive regulation of insulin receptor signaling pathway neurotrophin TRK receptor signaling pathway focal adhesion assembly oogenesis positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation progesterone receptor signaling pathway positive regulation of small GTPase mediated signal transduction positive regulation of protein transport negative regulation of focal adhesion assembly positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of mitochondrial depolarization uterus development branching involved in mammary gland duct morphogenesis regulation of cell projection assembly intestinal epithelial cell development interleukin-6-mediated signaling pathway cellular response to hydrogen peroxide positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade response to interleukin-1 cellular response to peptide hormone stimulus cellular response to progesterone stimulus cellular response to fluid shear stress cellular response to transforming growth factor beta stimulus positive regulation of podosome assembly DNA biosynthetic process regulation of heart rate by cardiac conduction positive regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of wound healing positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of intracellular signal transduction negative regulation of neutrophil activation positive regulation of cellular protein localization negative regulation of TORC1 signaling positive regulation of TORC1 signaling cellular response to angiotensin positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of neural precursor cell proliferation positive regulation of male germ cell proliferation positive regulation of ovarian follicle development positive regulation of lamellipodium morphogenesis positive regulation of platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway regulation of early endosome to late endosome transport negative regulation of anoikis negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of caveolin-mediated endocytosis stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus signal transduction signal complex assembly macroautophagy platelet activation osteoclast differentiation T cell costimulation positive regulation of integrin activation Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis ERBB2 signaling pathway regulation of vascular permeability regulation of bone resorption viral entry into host cell vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway ephrin receptor signaling pathway leukocyte migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-6qggw:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline