Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PD-1 (CD279) Antibodies

          Invitrogen

          PD-1 (CD279) (Nivolumab Biosimilar) Recombinant Human Monoclonal Antibody

          View all (321) PD-1 (CD279) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PD-1 (CD279) (Nivolumab Biosimilar) Recombinant Human Monoclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          PD-1 (CD279) (Nivolumab Biosimilar) Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.
          PD-1 (CD279) (Nivolumab Biosimilar) Antibody in ELISA (ELISA)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PD-1 (CD279) (Nivolumab Biosimilar) Antibody (MA5-41974) in ELISA

          Direct ELISA results against the Human CD279/PDCD1/PD1 protein using a PD-1 (CD279) (Nivolumab Biosimilar) monoclonal antibody (Product # MA5-41974) at a dilution of 1:5,000-1:10,000. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PD-1 (CD279) (Nivolumab Biosimilar) Antibody in ELISA (ELISA)
          PD-1 (CD279) (Nivolumab Biosimilar) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)

          Product Details

          MA5-41974

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          ELISA (ELISA)

          1:5,000-1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Human / IgG4, kappa

          Expression System

          CHO cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Human PDCD1/PD1/CD279

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1.92 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2911117

          Product Specific Information

          Endotoxin level < 0.01EU/µg by LAL method

          Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.

          Target Information

          Cell-mediated immune responses are initiated by T lymphocytes that are themselves stimulated by cognate peptides bound to MHC molecules on antig en-presenting cells (APC). T-cell activation is generally self-limited as activated T cells express receptors such as PD-1 (also known as PDCD-1) that mediate inhibitory signals from the APC. PD-1 can bind two different but related ligands, PDL-1 and PDL-2. Upon binding to either of these ligands, signals generated by PD-1 inhibit the activation of the immune response in the absence of "danger signals" such as LPS or other molecules associated with bacteria or other pathogens. Evidence for this is seen in PD1-null mice who exhibit hyperactivated immune systems and autoimmune diseases. Despite its predicted molecular weight, PD-1 often migrates at higher molecular weight in SDS-PAGE.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD279; CD279; PD-1; hPD1; PD-1; PD1; alternatively spliced; PDCD1; programmed cell death 1 protein; Programmed cell death protein 1; Protein PD-1; Protein PD1; sCD279; soluble CD279; systemic lupus erythematosus susceptibility 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AIMTBS; CD279; hPD-1; hPD-l; hSLE1; PD-1; PD1; PDCD1; SLEB2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15116

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5133

          View more View less

          Function(s)
          protein binding signaling receptor activity
          Process(es)
          B cell apoptotic process adaptive immune response immune system process negative regulation of tolerance induction negative regulation of T cell mediated immune response to tumor cell negative regulation of B cell apoptotic process apoptotic process humoral immune response regulation of immune response negative regulation of immune response negative regulation of T cell activation negative regulation of multicellular organismal process positive regulation of T cell apoptotic process regulatory T cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-2x6nv:80/100.66.78.26:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline