Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Integrin alpha V (CD51) Antibodies

          Invitrogen

          CD51 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2240)

          Advanced Verification
          View all (34) Integrin alpha V (CD51) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD51 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2240)

          Additional Information:

          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (1)
          CD51 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD51 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD51 Antibody (MA5-53251) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of Integrin alpha V (CD51) in HeLa cells. Nuclei were stained blue with DAPI; Integrin alpha V (CD51) recombinant monoclonal antibody (Product # MA5-53250) with a dilution of 1:1,000 was stained magenta with Alexa Fluor 647. Images were taken using Leica stellaris 5. Protein abundance based on laser Intensity and smart gain: Medium. Scale bar: 20 μm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD51 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD51 Antibody in Western Blot (WB)
          CD51 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD51 Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          CD51 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2240)

          Product Details

          MA5-53251

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:5,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1:200-1:2,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          23GB2240

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human Integrin alpha V (31-250AA).
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3247724

          Target Information

          ITAGV encodes integrin alpha chain V. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain. The I-domain containing integrin alpha V undergoes post-translational cleavage to yield disulfide-linked heavy and light chains, that combine with multiple integrin beta chains to form different integrins. Among the known associating beta chains (beta chains 1,3,5,6, and 8, 'ITGB1', 'ITGB3', 'ITGB5', 'ITGB6', and 'ITGB8'), each can interact with extracellular matrix ligands, the alpha V beta 3 integrin, perhaps the most studied of these, is referred to as the Vitronectin receptor (VNR). In addition to adhesion, many integrins are known to facilitate signal transduction. The ITGB3 protein product is the integrin beta chain beta 3. Integrins are integral cell-surface proteins composed of an alpha chain and a beta chain. A given chain may combine with multiple partners resulting in different integrins. Integrin beta 3 is found along with the alpha IIb chain in platelets. Integrins are known to participate in cell adhesion as well as cell-surface mediated signalling.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alpha v integrin; antigen identified by monoclonal antibody L230; Dnmt3l-ps1 pseudogene; integrin alphaVbeta3; integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51); unnamed protein product; vitronectin alpha subunit precursor; vitronectin receptor alpha polypeptide (VNRA); vitronectin receptor subunit alpha

          View more View less

          Gene Aliases: 1110004F14Rik; 2610028E01Rik; CD51; D430040G12Rik; IDNDC; MSK8; VNRA; VTNR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P06756, (Mouse) P43406

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3685, (Mouse) 16410, (Rat) 296456

          View more View less

          Function(s)
          opsonin binding fibronectin binding protease binding protein kinase C binding receptor binding integrin binding protein binding coreceptor activity fibroblast growth factor binding C-X3-C chemokine binding insulin-like growth factor I binding signaling receptor activity neuregulin binding transforming growth factor beta binding extracellular matrix binding extracellular matrix protein binding collagen binding
          Process(es)
          angiogenesis blood vessel development vasculogenesis inflammatory response cell adhesion cell-matrix adhesion positive regulation of cytosolic calcium ion concentration integrin-mediated signaling pathway positive regulation of cell proliferation fertilization negative regulation of macrophage derived foam cell differentiation negative regulation of lipid storage negative regulation of low-density lipoprotein particle clearance cell migration positive regulation of cell migration cell-substrate adhesion negative regulation of lipid transport detection of molecule of bacterial origin cell adhesion mediated by integrin positive regulation of osteoblast proliferation heterotypic cell-cell adhesion substrate adhesion-dependent cell spreading gonad morphogenesis wound healing, spreading of epidermal cells endodermal cell differentiation apolipoprotein A-I-mediated signaling pathway T cell activation apoptotic cell clearance endothelial cell migration regulation of bone resorption positive regulation of cell adhesion viral entry into host cell focal adhesion assembly negative regulation of lipoprotein metabolic process regulation of phagocytosis negative chemotaxis positive regulation of small GTPase mediated signal transduction release of sequestered calcium ion into cytosol trophoblast giant cell differentiation ERK1 and ERK2 cascade calcium ion transmembrane transport transforming growth factor beta production response to nitric oxide extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand cell-cell adhesion positive regulation of intracellular signal transduction negative regulation of entry of bacterium into host cell negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway formation of primary germ layer tissue development entry into host cell by a symbiont-containing vacuole
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-zrl6d:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline