Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Influenza A H7N9 HA Antibodies

          Invitrogen

          Influenza A H7N9 HA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001)

          View all (8) Influenza A H7N9 HA antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Influenza A H7N9 HA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001)

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}

          Product Details

          MA5-60312

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          ELISA (ELISA)

          1:5,000-1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Virus

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293 cells

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          001

          Immunogen

          Recombinant Influenza A H7N9 HA protein.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3700966

          Product Specific Information

          Has cross-reactivity in ELISA with: H7N9 (A/Anhui/1/2013) HA Protein; H7N9 (A/Hangzhou/1/2013) HA Protein; H7N9 (A/Hangzhou/3/2013) HA Protein; H7N9 (A/Pigeon/Shanghai/S1069/2013) HA Protein; H7N9 (A/Shanghai/1/2013) HA Protein; H7N9 (A/Shanghai/2/2013) HA Protein; H7N9 (A/Shanghai/4664T/2013) HA Protein; H7N9 (A/Zhejiang/1/2013) HA Protein; H7N9 (A/Zhejiang/DTID-ZJU10/2013) HA Protein; H7N7 (A/chicken/Netherlands/1/03) HA Protein; H7N7 (A/Netherlands/219/2003) HA Protein; H7N2 (A/ruddy turnstone/New Jersey/563/2006) HA Protein; H7N3 (A/turkey/Italy/214845/2002) HA Protein; H7N8 (A/mallard/Netherlands/33/2006) HA Protein; H10N3 (A/duck/Hong Kong/786/1979) HA Protein; H15N8 (A/duck/AUS/341/1983) HA Protein; No cross-reactivity in ELISA with: H1N1 (A/California/07/2009) HA; H1N1 (A/California/04/2009) HA0 Protein; H2N2 (A/Canada/720/2005) HA Protein; H3N2 (A/Brisbane/10/2007) HA Protein; H4N6 (A/mallard/Ohio/657/2002) HA Protein; H5N1 (A/Anhui/1/2005) HA Protein; H6N1 (A/northern shoveler/California/HKWF115/2007) HA Protein; H7N1 (A/turkey/Italy/4602/99) HA1 Protein; H7N3 (A/chicken/SK/HR-00011/2007) HA1 Protein; H7N7 (A/equine/Kentucky/1a/1975) HA Protein; H7N7 (A/Netherlands/219/2003) HA Protein; H7N7 (A/Netherlands/219/2003) HA1 Protein; H8N4 (A/pintail duck/Alberta/114/1979) HA Protein; H9N2 (A/Hong Kong/1073/99) HA Protein; H11N2 (A/duck/Yangzhou/906/2002) HA Protein; H12N5 (A/green-winged teal/ALB/199/1991) HA Protein; H13N8 (A/black-headed gull/Netherlands/1/00) HA Protein; H16N3 (A/black-headed gull/Sweden/5/99) HA Protein

          Target Information

          Influenza A H7N9 HA refers to the hemagglutinin (HA) protein found on the surface of the Influenza A H7N9 virus. Hemagglutinin is one of the major glycoproteins on the influenza virus surface and plays a crucial role in the virus's ability to infect host cells. It facilitates the binding of the virus to the host cell receptors and subsequent entry into the cell.

          The "H7N9" designation indicates the specific subtype of the influenza virus, where "H7" refers to the type of hemagglutinin and "N9" refers to the type of neuraminidase, another surface protein involved in the release of new virus particles from infected cells.

          Influenza A H7N9 first emerged in humans in China in 2013 and has been associated with severe respiratory illness and high mortality rates. The HA protein is a primary target for the immune response and is critical for the development of vaccines and antiviral drugs.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: flu hemagglutinin; influenza hemagglutinin

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • プライバシー通知
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-m8c75:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0