Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • SIRT1 Antibodies

          Invitrogen

          SIRT1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9E9)

          View all (54) SIRT1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SIRT1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9E9)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          SIRT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SIRT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SIRT1 Antibody (MA5-60671) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of SIRT1 in Hela cells. Samples were incubated with SIRT1 Recombinant Monoclonal antibody (Product # MA5-60671) using a dilution of 1:50 followed by FITC-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L). Counter-stained with DAPI. The cells were fixed in 4% formaldehyde, permeated by 0.2% TritonX-100, and blocked in 10% normal Goat Serum. The cells were then incubated with the antibody overnight at 4°C. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SIRT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SIRT1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Product Details

          MA5-60671

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          HEK293F

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          9E9

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human SIRT1.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_3701294

          Target Information

          NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-1 (SIRT1) links transcriptional regulation directly to intracellular energetics and participates in the coordination of several separated cellular functions such as cell cycle, repsonse to DNA damage, metabolism, apoptosis, and autophagy. SIRT1 can modulate chromatin function through deacetylation of histones and can promote alterations in the methylation of histone and DNA, leading to transcriptional repression. It is essential in skeletal muscle cell differentiation and in response to low nutrients mediates the inhibitory effect on skeletal myoblast differentiation which also involves 5'-AMP-activated protein kinase (AMPK) and nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT).

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: domain has histone deacetylase activity; hSIR2; hSIRT1; NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-1; NAD-dependent protein deacylase sirtuin-1; OTTHUMP00000198111; OTTHUMP00000198112; Regulatory protein SIR2 homolog 1; RP11-57G10.3; SIR2-like protein 1; SIRT 1; SIRT-1; sirtuin type 1; unnamed protein product; yeast silent information regulator 2 (Sir2p) homolog

          View more View less

          Gene Aliases: SIR2; SIR2alpha; SIR2L1; SIRT1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96EB6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 23411

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding p53 binding transcription coactivator activity transcription corepressor activity NAD+ ADP-ribosyltransferase activity histone deacetylase activity enzyme inhibitor activity protein binding enzyme activator activity transferase activity ligand-dependent nuclear receptor binding NAD-dependent histone deacetylase activity deacetylase activity enzyme binding protein domain specific binding NAD-dependent histone deacetylase activity (H3-K14 specific) protein deacetylase activity NAD-dependent protein deacetylase activity histone binding identical protein binding HLH domain binding bHLH transcription factor binding metal ion binding NAD-dependent histone deacetylase activity (H3-K9 specific) NAD-dependent histone deacetylase activity (H4-K16 specific) mitogen-activated protein kinase binding NAD+ binding NAD-dependent protein-lysine depropionylase activity DNA-binding transcription factor binding transcription regulator inhibitor activity histone H4K12 deacetylase activity, hydrolytic mechanism histone H3K deacetylase activity NAD-dependent protein lysine delactylase activity NAD-dependent protein decrotonylase activity NAD-dependent histone decrotonylase activity keratin filament binding protein ADP-ribosylase activity promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          single strand break repair negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter chromatin silencing at rDNA pyrimidine dimer repair by nucleotide-excision repair DNA synthesis involved in DNA repair angiogenesis ovulation from ovarian follicle cellular glucose homeostasis positive regulation of protein phosphorylation positive regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of adaptive immune response gluconeogenesis chromatin organization methylation-dependent chromatin silencing protein deacetylation triglyceride mobilization apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress transforming growth factor beta receptor signaling pathway spermatogenesis regulation of mitotic cell cycle muscle organ development circadian rhythm positive regulation of cell proliferation intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage cellular response to starvation negative regulation of gene expression regulation of centrosome duplication negative regulation of triglyceride biosynthetic process positive regulation of cholesterol efflux regulation of lipid storage regulation of glucose metabolic process positive regulation of macroautophagy protein ubiquitination peptidyl-lysine acetylation triglyceride biosynthetic process cell differentiation macrophage differentiation negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway endoplasmic reticulum unfolded protein response negative regulation of prostaglandin biosynthetic process heterochromatin assembly telomeric heterochromatin assembly protein destabilization negative regulation of TOR signaling regulation of endodeoxyribonuclease activity negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process response to insulin circadian regulation of gene expression leptin-mediated signaling pathway regulation of smooth muscle cell apoptotic process hippo signaling negative regulation of hippo signaling cellular triglyceride homeostasis regulation of peroxisome proliferator activated receptor signaling pathway regulation of cell proliferation cellular response to glucose starvation negative regulation of phosphorylation response to hydrogen peroxide behavioral response to starvation cholesterol homeostasis intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of blood vessel endothelial cell migration response to leptin positive regulation of MHC class II biosynthetic process negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of gluconeogenesis positive regulation of DNA repair positive regulation of angiogenesis negative regulation of cell cycle negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription by glucose positive regulation of insulin receptor signaling pathway regulation of lipid biosynthetic process rhythmic process regulation of developmental process white fat cell differentiation positive regulation of smooth muscle cell differentiation regulation of multicellular organismal process attachment of mitotic spindle microtubules to kinetochore maintenance of nucleus location positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of protein kinase B signaling fatty acid homeostasis negative regulation of androgen receptor signaling pathway positive regulation of macrophage cytokine production positive regulation of small molecule metabolic process cellular response to hydrogen peroxide regulation of bile acid biosynthetic process UV-damage excision repair cellular response to tumor necrosis factor cellular response to hypoxia cellular response to ionizing radiation signal transduction by p53 class mediator tricarboxylic acid metabolic process regulation of brown fat cell differentiation stress-induced premature senescence energy homeostasis protein depropionylation DNA repair-dependent chromatin remodeling regulation of cellular response to heat negative regulation of signal transduction by p53 class mediator negative regulation of protein acetylation negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway positive regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of attachment of mitotic spindle microtubules to kinetochore positive regulation of adipose tissue development cellular response to leukemia inhibitory factor positive regulation of macrophage apoptotic process positive regulation of cAMP-dependent protein kinase activity negative regulation of cellular response to testosterone stimulus negative regulation of peptidyl-lysine acetylation negative regulation of cellular senescence positive regulation of cellular senescence positive regulation of double-strand break repair
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline