Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Granzyme B Antibodies

          Invitrogen

          Granzyme B Monoclonal Antibody (GB12), PE

          10 Published Figures
          75 References
          View all (104) Granzyme B antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Granzyme B Monoclonal Antibody (GB12), PE

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (10)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Granzyme B Antibody (MHGB04) in Flow

          PLoS pathogens 2018 - Fig 6 Sepsis-induces NK-cell-intrinsic functional impairments of Ly49H and Ly49D receptors. (A) Experimental Design. Splenocytes (day 2 post-surgery) were either incubated with: m157-Tg or WT cells for 6 hrs in the presence of monensin to determine ligand-induced degranulation; with m157 and WT cells for 18 hrs to determine in vitro killing; or 8 hrs stimulation with plate-bound antibody and BFA to det... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Granzyme B Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MHGB04

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          View 60 publications 60 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 14 publications 14 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Dog, Human, Mouse, Rhesus monkey

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GB12

          Immunogen

          Human Granzyme B.

          Conjugate

          PE PE PE
          • APC 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.15 mg/mL

          Amount

          75 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS with 10% sucrose, 4mg/mL BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10372671

          Product Specific Information

          According to the literature this antibody recognizes granzyme B1 . Each lot is tested by flow cytometry using peripheral blood leukocytes. Based on this testing it is recommended that 5 µL of antibody be used per 1 x 10^6 cells.

          For R-PE conjugates excitation 488 nm/peak emission 575 nm. Matching isotype control is available: Ms IgG1 R-PE #MG104.

          Target Information

          Granzyme B is a member of the granzyme serine protease family, and is found in the granules of cytotoxic T cells and NK cells. Granzyme B has been described as CGL1 (cathepsin G-like-1), a serine protease expressed only in cytotoxic T-lymphocytes after cell activation, and CTLA-1 (cytotoxic T lymphocyte-associated serine esterase 1) based on identification of mRNA in various cytotoxic T cells, but not observed in non-cytotoxic lymphoid cells. Granzyme B is crucial for the rapid induction of target cell death by apoptosis, induced by interaction with cytotoxic T cells. The receptor involved in this process has been identified as mannose 6-phosphate receptor which functions as a death receptor for Granzyme B during cytotoxic T cell-induced apoptosis. Granzyme B enters target cells to cleave caspase-3 and initiate the caspase cascade leading to DNA fragmentation and apoptosis. Granzyme B can also act through a mitochondrial apoptosis pathway by cleaving the Bid protein. Granzymes are neutral serine proteases, which are stored in specialized lytic granules of cytotoxic T lymphocytes (CTLs) and in natural killer (NK) cells. A number of granzymes (A to G) have been isolated and cloned from mouse CTLs and NK cells, however in man, fewer have been cloned and identified.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alternatively spliced; C11; Cathepsin G-like 1; CTLA-1; CTSGL1; cytotoxic serine protease B; Cytotoxic T lymphocyte associated serine esterase 1; Cytotoxic T-lymphocyte proteinase 2; fragmentin 2; Fragmentin-2; Granzyme B; granzyme B (granzyme 2, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 1); Granzyme-2; GranzymeB; HLP; Human lymphocyte protein; Human lymphocyte protein (Hlp); Lymphocyte protease; OTTHUMP00000028189; proteolytic serine esterase; SECT; serine protease; serine protease-like protein precursor; T-cell serine protease 1-3E

          View more View less

          Gene Aliases: C11; CCPI; CGL-1; CGL1; CSP-B; CSPB; CTLA1; CTSGL1; GRB; GZMB; HLP; SECT

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10144

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3002

          View more View less

          Function(s)
          serine-type endopeptidase activity protein binding peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity
          Process(es)
          plasma membrane repair positive regulation of immune response to tumor cell proteolysis apoptotic process protein secretion negative regulation of translation killing of cells of other organism natural killer cell mediated cytotoxicity ceramide biosynthetic process proteolysis involved in cellular protein catabolic process protein maturation pyroptosis granzyme-mediated programmed cell death signaling pathway pyroptotic cell death positive regulation of establishment of protein localization to mitochondrion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline