Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Histone H3 Antibodies

          Invitrogen

          beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys23) Polyclonal Antibody

          View all (186) Histone H3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys23) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys23) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys23) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys23) Antibody (PA5-112517) in WB

          Western Blot analysis of beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys23) in A549 whole cell lysate using a beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys23) polyclonal antibody (Product # PA5-112517) at a dilution of 1:100. A goat anti rabbit polyclonal secondary antibody was used at a dilution of 1:50,000. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys23) Antibody in Western Blot (WB)
          beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys23) Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          beta-hydroxybutyryl-Histone H3 (Lys23) Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-112517

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:1,000
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Peptide sequence around site of beta-hydroxybutyryl-Lys (23) derived from Human Histone H3.1 (19-30aa)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.12 mg/mL

          Amount

          12 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.03% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C or -80°C if preferred

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2867252

          Target Information

          Histone H3 is one of the DNA-binding proteins found in the chromatin of all eukaryotic cells. H3 along with four core histone proteins binds to DNA forming the structure of the nucleosome. Histones play a central role in transcription regulation, DNA repair, DNA replication and chromosomal stability. Post translationally, histones are modified in a variety of ways to either directly change the chromatin structure or allow for the binding of specific transcription factors. The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of post-translational modification that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AtMGH3; H3; H3 histone family, member A; H3 histone family, member I; H3 histone family, member J; H3 histone family, member K; H3 histone family, member L; H3 histone family, member M; H3 histone, family 2; H3-clustered histone 13; H3-clustered histone 14; H3-clustered histone 15; H3.1; H3.3; H3/b; H3/d; H3/f; H3/j; H3S10ph; HIST1H3A; HIST1H3F; histone 1, H3a; histone 1, H3b; histone 1, H3f; histone 1, H3h; histone 1, H3j; histone 2, H3a; histone 2, H3c; Histone 3; histone cluster 1 H3 family member a; histone cluster 1 H3 family member b; histone cluster 1 H3 family member f; histone cluster 1 H3 family member h; histone cluster 1 H3 family member j; histone cluster 1, H3a; histone cluster 1, H3b; histone cluster 1, H3f; histone cluster 1, H3h; histone cluster 1, H3j; histone cluster 2 H3 family member a; histone cluster 2 H3 family member c; Histone Cluster 2 H3a; histone cluster 2, H3a; histone cluster 2, H3c; Histone H3.1; Histone H3.2; Histone H3/a; Histone H3/b; Histone H3/c; Histone H3/d; Histone H3/f; Histone H3/h; Histone H3/i; Histone H3/j; Histone H3/k; Histone H3/l; Histone H3/m; Histone H3/o; HTR1; HTR13; HTR2; HTR3; HTR4; HTR5; HTR8; HTR9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: H3; H3.2; H3/A; H3/i; H3/j; H3/k; H3/l; H3/M; H3/n; H3/o; H3C1; H3C10; H3C11; H3C12; H3C13; H3C14; H3C15; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3F1K; H3F2; H3FA; H3FB; H3FC HIST1H3C; H3FD; H3FF; H3FH; H3FI; H3FJ; H3FK; H3FL; H3FM; H3FN; HIST1H3A; HIST1H3B; HIST1H3D; HIST1H3E; HIST1H3F; HIST1H3G; HIST1H3H; HIST1H3I; HIST1H3J; HIST2H3A; HIST2H3C; HIST2H3D

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P68431, (Human) Q71DI3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 8350, (Human) 8357, (Human) 8356, (Human) 126961, (Human) 333932, (Human) 8358, (Human) 8968

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding protein binding structural constituent of chromatin cadherin binding protein heterodimerization activity chromatin binding
          Process(es)
          chromatin organization nucleosome assembly gene expression telomere organization regulation of gene expression, epigenetic negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-5df784475-tf4rf:80/100.66.79.197:80.
          git-commit: 61700cebeb8889bf3cb500b1da5d059e71269fa5
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline