Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • c-Abl Antibodies

          Invitrogen

          c-Abl Polyclonal Antibody

          View all (41) c-Abl antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite c-Abl Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          c-Abl Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          c-Abl Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          c-Abl Antibody (PA5-14762) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of c-Abl in MCF-7 cells. Samples were incubated in c-Abl polyclonal antibody (Product # PA5-14762) followed by Alexa Fluor 488-conjugated goat anti-rabbit lgG (green). DAPI was used to stain the cell nuclear (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          c-Abl Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          c-Abl Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          c-Abl Antibody in Western Blot (WB)
          c-Abl Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-14762

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:50
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          KLH conjugated synthetic peptide between 741-769 amino acids from the central region of human ABL1
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          800 µg

          Purification

          Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2273456

          Target Information

          The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase that has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response. Activity of c-Abl protein is negatively regulated by its SH3 domain, and deletion of the SH3 domain turns c-Abl into an oncogene. The DNA-binding activity of the ubiquitously expressed ABL1 tyrosine kinase is regulated by CDC2-mediated phosphorylation, suggesting a cell cycle function for c-Abl. In chronic myelogenous leukemia and a subset of acute lymphoblastic leukemias, the c-Abl proto oncogene undergoes a (9;22) chromosomal translocation producing a novel rearranged chromosome (the Philadelphia chromosome). As the result of the fusion of c-Abl sequences from chromosome 9 to the Bcr gene on chromosome 22. The c-Abl oncogene was initially identified as the viral transforming gene of Abelson murine leukemia virus (A-MuLV). c-ABL potentially regulates DNA repair by activating the proapoptotic pathway when the DNA damage is too severe to be repaired.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1; Abelson tyrosine-protein kinase 1; Abl 1 antib; ABL kinase domain; abl protein; ABL protooncogene 1 nonreceptor tyrosine kinase; ABL1; ABL2; ABLL; ARG; B30; BCR-ABL1 p190; BCR/ABL e8a2 fusion; BCR/ABL1 e1a2 fusion protein; BCR/ABL1 fusion; bcr/c-abl oncogene protein; c-abl oncogene 1, receptor tyrosine kinase; chimeric BCR::ABL1 protein; non-receptor tyrosine kinase; p150; p190; Proto-oncogene c-Abl; proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1; RP11-83J21.1; Tyrosine kinase ARG; tyrosine kinase protein; Tyrosine-protein kinase ABL1; unnamed protein product; v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1

          View more View less

          Gene Aliases: ABL; ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-ABL; c-ABL1; CHDSKM; JTK7; p150; v-abl

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P00519

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 25

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding magnesium ion binding four-way junction DNA binding bubble DNA binding phosphotyrosine binding DNA binding transcription coactivator activity actin monomer binding nicotinate-nucleotide adenylyltransferase activity protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity protein kinase C binding protein binding ATP binding enzyme activator activity kinase activity transferase activity enzyme binding protein kinase binding protein domain specific binding syntaxin binding manganese ion binding neuropilin binding SH2 domain binding protein serine/threonine kinase activator activity metal ion binding ephrin receptor binding actin filament binding mitogen-activated protein kinase binding proline-rich region binding delta-catenin binding supercoiled DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          mitotic cell cycle neural tube closure B-1 B cell homeostasis immune effector process B cell proliferation involved in immune response transitional one stage B cell differentiation immune response-activating cell surface receptor signaling pathway DNA repair mismatch repair regulation of transcription, DNA-templated endocytosis phagocytosis autophagy apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus response to oxidative stress cell adhesion epidermal growth factor receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration integrin-mediated signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling learning or memory associative learning intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to xenobiotic stimulus post-embryonic development regulation of gene expression regulation of autophagy positive regulation of macromolecule biosynthetic process positive regulation of endothelial cell migration cerebellum morphogenesis negative regulation of cell-cell adhesion microspike assembly actin cytoskeleton organization actin filament polymerization regulation of endocytosis regulation of cell adhesion neuron differentiation BMP signaling pathway negative regulation of BMP signaling pathway regulation of axon extension phospholipase C-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway regulation of microtubule polymerization regulation of Cdc42 protein signal transduction positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-2 production regulation of actin cytoskeleton organization cellular response to stress positive regulation of osteoblast proliferation substrate adhesion-dependent cell spreading cellular response to oxidative stress response to endoplasmic reticulum stress intracellular signal transduction platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway protein modification process Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis neuropilin signaling pathway B cell proliferation regulation of cell proliferation signal transduction in response to DNA damage positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of neuron apoptotic process endothelial cell migration regulation of T cell differentiation regulation of cell differentiation positive regulation of cell adhesion positive regulation of vasoconstriction negative regulation of mitotic cell cycle positive regulation of mitotic cell cycle positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter alpha-beta T cell differentiation platelet-derived growth factor receptor signaling pathway ephrin receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation spleen development thymus development activated T cell proliferation T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway neuromuscular process controlling balance positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol neuron apoptotic process negative regulation of ubiquitin-protein transferase activity myoblast proliferation positive regulation of stress fiber assembly establishment of localization in cell regulation of cell cycle mitochondrial depolarization positive regulation of focal adhesion assembly Bergmann glial cell differentiation cardiac muscle cell proliferation neuroepithelial cell differentiation cellular response to hydrogen peroxide ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade DNA conformation change cellular response to lipopolysaccharide cellular response to transforming growth factor beta stimulus response to epinephrine circulatory system development positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis cellular senescence vascular endothelial cell response to oscillatory fluid shear stress cell-cell adhesion regulation of postsynaptic specialization assembly positive regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction positive regulation of dendrite development positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading negative regulation of long-term synaptic potentiation cellular response to oxygen-containing compound regulation of hematopoietic stem cell differentiation regulation of intracellular signal transduction regulation of extracellular matrix organization positive regulation of extracellular matrix organization glomerular visceral epithelial cell apoptotic process cellular response to dopamine positive regulation of establishment of T cell polarity DN4 thymocyte differentiation protein localization to cytoplasmic microtubule plus-end regulation of modification of synaptic structure positive regulation of blood vessel branching negative regulation of double-strand break repair via homologous recombination positive regulation of Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway regulation of cell motility negative regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of T cell migration regulation of cellular senescence negative regulation of cellular senescence
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-gkxk9:80/100.66.77.77:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline