Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • H-cadherin Antibodies

          Invitrogen

          H-cadherin Polyclonal Antibody

          1 Reference
          View all (18) H-cadherin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite H-cadherin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          H-cadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          H-cadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          H-cadherin Antibody (PA5-20158) in ICC/IF

          Immunofluorescence of T-cadherin in K562 cells with H-cadherin Polyclonal Antibody (Product # PA5-20158) at 20 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          H-cadherin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          H-cadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          H-cadherin Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          H-cadherin Antibody in Western Blot (WB)
          H-cadherin Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-20158

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-1 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          5 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          20 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Human

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A 15 amino acid peptide from near the amino terminus of human T-cadherin.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11153464

          Product Specific Information

          A suggested positive control is NIH-3T3 cell lysate.

          PA5-20158 can be used with blocking peptide PEP-0277.

          Target Information

          The protein encoded by this gene has a C-terminal domain with tRNA 3 processing endoribonuclease activity, which catalyzes the removal of the 3' trailer from precursor tRNAs. The protein also interacts with activated Smad family member 2 (Smad2) and its nuclear partner forkhead box H1 (also known as FAST-1), and reduced expression can suppress transforming growth factor-beta induced growth arrest. Mutations in this gene result in an increased risk of prostate cancer. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CAD13; cadherin 13, H-cadherin (heart); Cadherin-13; CD39 antigen-like 3; CD39-like 3; CD39L3; ecto-apyrase 3; ecto-ATPase 3; ecto-ATPDase 3; H-cadherin; H-cadherin (heart); HB6; Heart cadherin; heart-cadherin; NTPDase 3; NTPDase-3; P105; T cad; T Cadherin; T-cad; T-cadherin; Truncated cadherin; truncated-cadherin; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4932416G01Rik; CDH13; CDHH; Cdht; P105; T-cadherin; Tcad

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P55290, (Mouse) Q9WTR5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1012, (Mouse) 12554

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding protein binding beta-catenin binding low-density lipoprotein particle binding identical protein binding cadherin binding metal ion binding adiponectin binding lipoprotein particle binding protein homodimerization activity cadherin
          Process(es)
          cell morphogenesis positive regulation of endothelial cell proliferation positive regulation of cell-matrix adhesion sprouting angiogenesis cell-cell junction assembly cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules negative regulation of cell adhesion Rho protein signal transduction negative regulation of cell proliferation calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules cell migration Rac protein signal transduction lamellipodium assembly regulation of endocytosis positive regulation of cell migration adherens junction organization regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway endothelial cell migration keratinocyte proliferation cell-cell adhesion mediated by cadherin positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of calcium-mediated signaling positive regulation of positive chemotaxis regulation of transport localization within membrane low-density lipoprotein particle mediated signaling cellular response to xenobiotic stimulus cellular response to toxic substance cell-cell adhesion regulation of cell growth
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-nnt95:80/100.66.79.76:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline