Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD20 Antibodies

          OriGene

          CD20 (MS4A1) Monoclonal Antibody (UMAB58), UltraMAB™

          View all (262) CD20 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD20 (MS4A1) Monoclonal Antibody (UMAB58), UltraMAB™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          CD20 (MS4A1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD20 (MS4A1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD20 (MS4A1) Antibody (UM870009) in ICC/IF

          Immunofluorescent staining of Jurkat cells using anti-CD20 mouse monoclonal antibody (UM800009, green, 1:100). Actin filaments were labeled with Alexa Fluor 594 Phalloidin (red), and nuclear with DAPI (blue). Scale bar, 4µm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD20 (MS4A1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD20 (MS4A1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD20 (MS4A1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD20 (MS4A1) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD20 (MS4A1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD20 (MS4A1) Monoclonal Antibody (UMAB58), UltraMAB™

          Product Details

          UM870009

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100
          -

          ChIP assay (ChIP)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          UMAB58

          Immunogen

          Full length human recombinant protein of human MS4A1 produced in HEK293T cell.
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5-1.0 mg/mL

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 1% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          CD20 is a non-glycosylated surface phosphoprotein that has a molecular weight range of 33-37 kDa depending on the degree of phosphorylation. CD20 is expressed on mature and most malignant B cells, in a subpopulation of T lymphocytes and follicular dendritic cells. CD20 expression on B cells is synchronous with the expression of surface IgM and it regulates transmembrane calcium conductance, cell cycle progression and B-cell proliferation. CD20 is also associated with lipid rafts, but the intensity of this association depends on extracellular triggering, employing CD20 conformational change, and/or BCR (B cell antigen receptor) aggregation. After the receptor ligation, BCR and CD20 colocalize and then rapidly dissociate before BCR endocytosis, whereas CD20 remains at the cell surface. CD20 serves as a useful target for antibody-mediated therapeutic depletion of B cells, as it is expressed at high levels on most B-cell malignancies, but does not become internalized or shed from the plasma membrane following monoclonal antibody treatment. Diseases associated with CD20 dysfunction include Ms4a1-related common variable immune deficiency.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: APY; ATOPY; B-lymphocyte antigen CD20; B-lymphocyte cell-surface antigen B1; B-lymphocyte surface antigen B1; Bp35; CD20; CD20 antigen; CD20 receptor; Fc epsilon receptor I beta chain; Fc Fragment of IgE high affinity I receptor for beta polypeptide; FCER1B; High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit beta; IgE Fc receptor subunit beta; IGEL; IGER; IGHER; LEU16; Leukocyte surface antigen Leu-16; Ly44; Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1; MGC3969; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: B1; Bp35; CD20; CVID5; FMC7; LEU-16; MS4A1; S7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P11836

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 931

          View more View less

          Function(s)
          epidermal growth factor receptor binding protein binding immunoglobulin binding MHC class II protein complex binding identical protein binding
          Process(es)
          store-operated calcium entry humoral immune response cell surface receptor signaling pathway response to bacterium B cell differentiation B cell proliferation B cell activation B cell receptor signaling pathway protein tetramerization calcium ion import into cytosol positive regulation of calcium ion import across plasma membrane
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline