Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • KV2.2 (KCNB2) Antibodies

          Antibodies Inc

          Kv2.2 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N372B/60)

          View all (26) KV2.2 (KCNB2) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Kv2.2 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N372B/60)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Kv2.2 Potassium Channel Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Kv2.2 Potassium Channel Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Kv2.2 Potassium Channel Antibody (75-360) in ICC/IF

          Immunoblot against extracts of COS cells transiently transfected with GFP-tagged Kv2.2long, Myc-tagged Kv2.2short or untagged Kv2.1 plasmid probed with N372B/60 (left), N372C/51 (middle) or N52A/42 (right) TC supe. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Kv2.2 Potassium Channel Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Kv2.2 Potassium Channel Antibody in Western Blot (WB)
          Kv2.2 Potassium Channel Monoclonal Antibody (N372B/60)

          Product Details

          75-360

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          N372B/60

          Immunogen

          Fusion protein amino acids 717-907 (cytoplasmic C-terminus) of rat Kv2.2 long isoform (accession number Q63099) produced recombinantly in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • FL490
          • FL550
          • FL594
          • FL650
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          TBS, pH 7.4

          Contains

          0.065% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.

          Target Information

          Kcnb2 (Kv2.2) encodes a Voltage-gated K+ channel which are important determinants of neuronal membrane excitability. Moreover, differences in K+ channel expression patterns and densities contribute to the variation in action potential waveforms and repetitive firing patterns evident in different neuronal cell types. The delayed rectifier-type (IK) channels (Kv1.5, Kv2.1, and Kv2.2) are expressed on all neuronal somata and proximal dendrites and are also found in a wide variety on non-neuronal cell types including pancreatic islet, alveolar cells and cardiac myocytes. Kv2.1 and Kcnb2 form distinct populations of K+ channels and these subunits are thought to be primarily responsible for IK in superior cervical ganglion cells. Functionally, Kcnb2 mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes. Channels open or close in response to the voltage difference across the membrane, letting potassium ions pass in accordance with their electrochemical gradient. Diseases associated with KCNB2 include Brugada Syndrome.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CDRK; potassium voltage gated channel, Shab-related subfamily, member 2; Potassium voltage-gated channel subfamily B member 2; Voltage-gated potassium channel subunit Kv2.2

          View more View less

          Gene Aliases: 9630047L19Rik; BB130875; Kcnb2; Kv2.2

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) A6H8H5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 98741, (Rat) 117105

          View more View less

          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated ion channel activity voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity potassium channel activity ion channel binding protein heterodimerization activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          transport ion transport potassium ion transport regulation of ion transmembrane transport protein homooligomerization transmembrane transport potassium ion transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline