Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD44v7 Antibodies

          Invitrogen

          CD44var (v7) Monoclonal Antibody (VFF-9), eBioscience™

          1 Reference
          View all (4) CD44v7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD44var (v7) Monoclonal Antibody (VFF-9), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}

          Product Details

          BMS117

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-Dependent
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          VFF-9

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2-7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10597005

          Product Specific Information

          Description: Specifically recognizes an epitope encoded by exon v7 on the variant portion of human CD44.

          Standard CD44 (CD44s) lacks the entire variable region and is found mainly in cells of lymphohematopoietic origin. The multiple isoforms (designated CD44v; v = variant) contain alternatively spliced exons inserted within the extracellular domain. These isoforms are known as CD44v1, CD44v2, CD44v3, CD44v4, CD44v5, CD44v6, CD44v7, CD44v8, CD44v9, CD44v10, CD44v11.

          Applications Tested: Flow Cytometry, Western Blotting.

          Purity: >95%.

          Target Information

          CD44 cell surface antigen is a 100kDa glycoprotein widely expressed on human leucocytes, white matter of the brain and by some epithelial cells of the intestine and breast. Several isoforms of CD44 exist, including the predominant CD44H isoform detected in many normal tissues. CD44 is a receptor for hyaluronic acid (HA) and is involved in cell-cell interactions, cell adhesion and migration. CD44 also participates in a wide variety of cellular functions including lymphocyte activation, recirculation and homing. CD44 expression may be up-regulated upon some carcinomas, and it has been speculated that this may be related to metastatic potential.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AL133330.1; CD44; CD44 antigen; CD44 molecule (Indian blood group); CD44 splice variant; CD44 var; CD44 variant; CD44R1; CD44v7; CDw44; CDw44 antigen precursor; cell surface glycoprotein CD44; cell-cell and cell-matrix adhesion interaction glycoprotein isoform; cell-surface glycoprotein; chondroitin sulfate proteoglycan 8; ECMR-III; ECMRIII; Epican; Extracellular matrix receptor III; GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor; H-CAM v7; hematopoietic cell E- and L-selectin ligand; Heparan sulfate proteoglycan; Hermes antigen; Hermes antigen gp90 homing receptor precursor; homing cell adhesion molecule; homing function and Indian blood group system; homing receptor; HUTCH-I; HUTCHI; hyaluronan-binding protein; Hyaluronate receptor; In(Lu) related-p80; Indian blood group antigen; MGC10468; MUTCH-I; PGP I; PGP-1; PGP-I; phagocyte glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein 1; Phagocytic glycoprotein I; soluble CD44; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD44; CDW44; CSPG8; ECM-III; ECMR-III; H-CAM; HCELL; Hermes-1; HUTCH-1; HUTCH-I; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16070

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 960

          View more View less

          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity cytokine receptor activity protein binding collagen binding hyaluronic acid binding
          Process(es)
          inflammatory response cell adhesion cell-matrix adhesion anatomical structure morphogenesis cell migration cytokine-mediated signaling pathway hyaluronan catabolic process positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion T cell activation regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator wound healing, spreading of cells cellular response to fibroblast growth factor stimulus system development cartilage development positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade monocyte aggregation cell-cell adhesion positive regulation of monocyte aggregation negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator regulation of lamellipodium morphogenesis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline