Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › 467534_mat
          Assay Name: ipu-miR-155
          miRBase Accession Number: MI0000681
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.21: 25573980 - 25574044 [+] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUU
          Species: Human, Dasypus novemcinctus, Guinea pig, Ictalurus punctatus, Nomascus leucogenys, Otolemur garnettii, Pan paniscus, Rabbit
          Product Type: TaqMan™ MicroRNA Assay
          Assay ID 467534_mat
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4440886
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Family ID:

          MIPF0000157, mir-155

          Mature miRNA Sequence:

          UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUU

          Mature miRNA Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-155-5p MIMAT0000646
          Dasypus novemcinctus dno-miR-155-5p MIMAT0047687
          Guinea pig cpo-miR-155-5p MIMAT0047038
          Ictalurus punctatus ipu-miR-155 MIMAT0029429
          Nomascus leucogenys nle-miR-155 MIMAT0049433
          Otolemur garnettii oga-miR-155 MIMAT0049607
          View More Rows
          Pan paniscus ppa-miR-155 MIMAT0049073
          Rabbit ocu-miR-155-5p MIMAT0048273

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-155
          Stem-loop Accession # MI0000681
          Stem-loop Sequence
          CUGUUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUUUUUGCCUCCAACUGACUCCUACAUAUUAGCAUUAACAG
          Chromosome Location Chr. 21 - 25573980 - 25574044 [+] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0000646
          miRBase ID: hsa-miR-155-5p
          Mature miRNA Sequence: UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUU
          Chromosome Location: Chr. 21 - 25573980 - 25574044 [+] on Build GRCh38

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-155
          Stem-loop Accession # MI0039006
          Stem-loop Sequence
          UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUUUUUACCUCCAACUAACUCCUACAUGUUAGCAUUAACA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047687
          miRBase ID: dno-miR-155-5p
          Mature miRNA Sequence: UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUU
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-155
          Stem-loop Accession # MI0038664
          Stem-loop Sequence
          UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUUUUUACCUCUGACUGACUCCUACAUGUUAGCAUUAACA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047038
          miRBase ID: cpo-miR-155-5p
          Mature miRNA Sequence: UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUU
          Chromosome Location: NA

          Ictalurus punctatus

          Stem-loop ID ipu-mir-155
          Stem-loop Accession # MI0024518
          Stem-loop Sequence
          UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUUUAGUGCUGAUGAACACCUAUGCUGUUAGCAUUAAUC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0029429
          miRBase ID: ipu-miR-155
          Mature miRNA Sequence: UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUU
          Chromosome Location: NA

          Nomascus leucogenys

          Stem-loop ID nle-mir-155
          Stem-loop Accession # MI0040178
          Stem-loop Sequence
          UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUUUUUACCUCCAACUGACUCCUACAUGUUAGCAUUAACA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049433
          miRBase ID: nle-miR-155
          Mature miRNA Sequence: UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUU
          Chromosome Location: NA

          Otolemur garnettii

          Stem-loop ID oga-mir-155
          Stem-loop Accession # MI0040388
          Stem-loop Sequence
          UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUUUUUACCUCUGACUGACUCCUACAUGUUAGCAUUAACA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049607
          miRBase ID: oga-miR-155
          Mature miRNA Sequence: UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUU
          Chromosome Location: NA

          Pan paniscus

          Stem-loop ID ppa-mir-155
          Stem-loop Accession # MI0039781
          Stem-loop Sequence
          UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUUUUUGCCUCCAACUGACUCCUACAUAUUAGCAUUAACA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0049073
          miRBase ID: ppa-miR-155
          Mature miRNA Sequence: UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUU
          Chromosome Location: NA

          Rabbit

          Stem-loop ID ocu-mir-155
          Stem-loop Accession # MI0039314
          Stem-loop Sequence
          UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUUUUUACCUCCAACUGACUCCUACAUGUUAGCAUUAACA
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0048273
          miRBase ID: ocu-miR-155-5p
          Mature miRNA Sequence: UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGUU
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          More Information




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs03303349_pri
          mirVana® miRNA inhibitor : MH28440
          mirVana® miRNA mimic : MC28440
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 483064_mir

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Universal Master Mix II, with UNG
          • TaqMan® Universal Master Mix II, no UNG
          • TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription Kit
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-p95z8:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline