Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PGF Antibodies

          Proteintech

          Placental Growth Factor Polyclonal Antibody

          26 References
          View all (26) PGF antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Placental Growth Factor Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (12)
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Placental Growth Factor Antibody (10642-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta tissue slide using (Product # 10642-1-AP) (Placental Growth Factor antibody) at dilution of 1:400 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Placental Growth Factor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Placental Growth Factor Antibody in Western Blot (WB)
          Placental Growth Factor Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Placental Growth Factor Polyclonal Antibody

          Product Details

          10642-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:800
          View 9 publications 9 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 9 publications 9 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Placental Growth Factor Fusion Protein Ag0969 (1-170 aa encoded by BC007789)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          37.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MPVMRLFPC FLQLLAGLAL PAVPPQQWAL SAGNGSSEVE VVPFQEVWGR SYCRALERLV DVVSEYPSEV EHMFSPSCVS LLRCTGCCGD ENLHCVPVET ANVTMQLLKI RSGDRPSYVE LTFSQHVRCE CRPLREKMKP ERRRPKGRGK RRREKQRPTD CHLCGDAVPR R (1-170 aa encoded by BC007789)

          Target Information

          Placental growth factor (PlGF) is a member of the vascular endothelial growth factor (VEGF) family. PlGF is a pleiotropic factor affects different cell types and regulates various biological responses. The activity of vascular endothelial growth factor (VEGF), which is the most potent of all angiogenic mediators, is partly modulated by PlGF. It plays a major role in vasculogenesis and angiogenesis in human placenta.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: PIGF; Placenta growth factor; placental growth factor, vascular endothelial growth factor-related protein; PlGF; PlGF 1; SHGC; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI854365; D12S1900; PGF; PGFL; PIGF; PLGF; PlGF-2; SHGC-10760

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P49763, (Mouse) P49764

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5228, (Mouse) 18654

          View more View less

          Function(s)
          vascular endothelial growth factor receptor binding protein binding growth factor activity heparin binding chemoattractant activity receptor agonist activity protein homodimerization activity protein heterodimerization activity growth factor
          Process(es)
          angiogenesis response to hypoxia sprouting angiogenesis signal transduction cell-cell signaling positive regulation of cell proliferation cell differentiation vascular endothelial growth factor signaling pathway vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway positive chemotaxis induction of positive chemotaxis positive regulation of cell division positive regulation of mast cell chemotaxis branching involved in ureteric bud morphogenesis positive regulation of endothelial cell proliferation multicellular organism development positive regulation of angiogenesis regulation of morphogenesis of a branching structure
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline