Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • RBMS1 Antibodies

          Proteintech

          RBMS1 Polyclonal Antibody

          2 References
          View all (13) RBMS1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RBMS1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          RBMS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RBMS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RBMS1 Antibody (11061-2-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using RBMS1 antibody 11061-2-AP at 1:100 dilution and FITC-labeled donkey anti-rabbit IGG (green). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RBMS1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RBMS1 Antibody in Western Blot (WB)
          RBMS1 Antibody in Western Blot (WB)
          RBMS1 Antibody in Western Blot (WB)
          RBMS1 Antibody in Western Blot (WB)
          RBMS1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          RBMS1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          11061-2-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          RBMS1 Fusion Protein Ag1493 (1-406 aa encoded by BC018951)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          37.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MGKVWKQQM YPQYATYYYP QYLQAKQSLV PAHPMAPPSP STTSSNNNSS SSSNSGWDQL SKTNLYIRGL PPHTTDQDLV KLCQPYGKIV STKAILDKTT NKCKGYGFVD FDSPAAAQKA VSALKASGVQ AQMAKQQEQD PTNLYISNLP LSMDEQELEN MLKPFGQVIS TRILRDSSGT SRGVGFARME STEKCEAVIG HFNGKFIKTP PGVSAPTEPL LCKFADGGQK KRQNPNKYIP NGRPWHREGE VRLAGMTLTY DPTTAAIQNG FYPSPYSIAT NRMITQTSIT PYIASPVSAY QVQSPSWMQP QPYILQHPGA VLTPSMEHTM SLQPASMISP LAQQMSHLSL GSTGTYMPAT SAMQGAYLPQ YAHMQTTAVP VEEASGQQQV AVETSNDHSP YTFQPNK (1-406 aa encoded by BC018951)

          Target Information

          This gene encodes a member of a small family of proteins which bind single stranded DNA/RNA. These proteins are characterized by the presence of two sets of ribonucleoprotein consensus sequence (RNP-CS) that contain conserved motifs, RNP1 and RNP2, originally described in RNA binding proteins, and required for DNA binding. These proteins have been implicated in such diverse functions as DNA replication, gene transcription, cell cycle progression and apoptosis. Several transcript variants, resulting from alternative splicing and encoding different isoforms, have been described. A pseudogene for this locus is found on chromosome 12.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: c-myc gene single strand binding protein 2; cervical cancer oncogene 4; MSSP-2; rbms1 {ECO:0000312|EMBL:AAH87094.1}; RNA-binding motif, single-stranded-interacting protein 1; Single-stranded DNA-binding protein MSSP-1; suppressor of cdc 2 (cdc13) with RNA binding motif 2; Suppressor of CDC2 with RNA-binding motif 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 2600014B10Rik; AI255215; C2orf12; HCC-4; MSSP; MSSP-1; MSSP-2; MSSP-3; MSSP1; RBMS1; SCR2; YC1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P29558, (Rat) Q5PQP1, (Mouse) Q91W59

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5937, (Rat) 362138, (Mouse) 56878

          View more View less

          Function(s)
          nucleic acid binding DNA binding double-stranded DNA binding single-stranded DNA binding RNA binding mRNA 3'-UTR binding protein binding poly(A) binding poly(U) RNA binding nucleotide binding poly(A) RNA binding
          Process(es)
          DNA replication RNA processing
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline