Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • RBM4 Antibodies

          Proteintech

          RBM4 Polyclonal Antibody

          22 References
          View all (8) RBM4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RBM4 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (15)
          RBM4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RBM4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 15

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RBM4 Antibody (11614-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using RBM4 antibody 11614-1-AP at 1:100 dilution and FITC-labeled donkey anti-rabbit IGG (green). Blue pseudocolor = DAPI (fluorescent DNA dye). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RBM4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RBM4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RBM4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RBM4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RBM4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RBM4 Antibody in Western Blot (WB)
          RBM4 Antibody in Western Blot (WB)
          RBM4 Antibody in Western Blot (WB)
          RBM4 Antibody in Western Blot (WB)
          RBM4 Antibody in Western Blot (WB)
          RBM4 Antibody in Western Blot (WB)
          RBM4 Antibody in Western Blot (WB)
          RBM4 Antibody in Western Blot (WB)
          RBM4 Antibody in Western Blot (WB)
          RBM4 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          RBM4 Polyclonal Antibody

          Product Details

          11614-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 11 publications 11 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 3 publications 3 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          RNA Immunoprecipitation (RIP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          RBM4 Fusion Protein Ag2190 (1-177 aa encoded by BC021120)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.63 mg/mL

          Amount

          94.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          This is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human RBM4

          Immunogen sequence: MVKLFIGNL PREATEQEIR SLFEQYGKVL ECDIIKNYGF VHIEDKTAAE DAIRNLHHYK LHGVNINVEA SKNKSKTSTK LHVGNISPTC TNKELRAKFE EYGPVIECDI VKDYAFVHME RAEDAVEAIR GLDNTEFQGE PPSLGRGLNT RLCAENGWIS KRRGLVKITA VGWLVMKK (1-177 aa encoded by BC021120)

          Target Information

          RNA-binding factor involved in multiple aspects of cellular processes like alternative splicing of pre-mRNA and translation regulation. Modulates alternative 5'-splice site and exon selection. Acts as a muscle cell differentiation-promoting factor. Activates exon skipping of the PTB pre-mRNA during muscle cell differentiation. Antagonizes the activity of the splicing factor PTBP1 to modulate muscle cell-specific exon selection of alpha tropomyosin. Binds to intronic pyrimidine-rich sequence of the TPM1 and MAPT pre-mRNAs. Required for the translational activation of PER1 mRNA in response to circadian clock. Binds directly to the 3'-UTR of the PER1 mRNA. Exerts a suppressive activity on Cap-dependent translation via binding to CU-rich responsive elements within the 3'UTR of mRNAs, a process increased under stress conditions or during myocytes differentiation. Recruits EIF4A1 to stimulate IRES-dependent translation initiation in respons to cellular stress. Associates to internal ribosome entry segment (IRES) in target mRNA species under stress conditions. Plays a role for miRNA-guided RNA cleavage and translation suppression by promoting association of AGO2-containing miRNPs with their cognate target mRNAs. Associates with miRNAs during muscle cell differentiation. Binds preferentially to 5'-CGCGCG[GCA]-3' motif in vitro. [UniProt]

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: hLark; Lark homolog; mLark; RNA binding motif protein 4; rna-binding; RNA-binding motif protein 4; RNA-binding motif protein 4a; RNA-binding protein 4; transcriptional coactivator CoAZ; unnamed protein product; zinc finger CCHC-type and RNA binding motif 3A

          View more View less

          Gene Aliases: 4921506I22Rik; LARK; Lark1; Mlark; RBM4; RBM4A; ZCCHC21; ZCRB3A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9BWF3, (Mouse) Q8C7Q4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5936, (Mouse) 19653, (Rat) 293663

          View more View less

          Function(s)
          nucleic acid binding RNA binding mRNA binding mRNA 3'-UTR binding protein binding zinc ion binding cyclin binding miRNA binding pre-mRNA binding metal ion binding pre-mRNA intronic binding pre-mRNA intronic pyrimidine-rich binding nucleotide binding poly(A) RNA binding RNA splicing factor
          Process(es)
          regulation of alternative mRNA splicing, via spliceosome cap-independent translational initiation IRES-dependent translational initiation RNA processing mRNA processing circadian rhythm RNA splicing regulation of gene expression negative regulation of translation cell differentiation pancreas development gene silencing by RNA negative regulation of translation in response to stress circadian regulation of gene expression miRNA mediated inhibition of translation insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus enteroendocrine cell differentiation glucose homeostasis entrainment of circadian clock by photoperiod positive regulation of translation negative regulation of translational initiation regulation of insulin receptor signaling pathway response to arsenic-containing substance regulation of nucleocytoplasmic transport positive regulation of muscle cell differentiation circadian regulation of translation stress-activated MAPK cascade positive regulation of gene expression
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline