Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • ATF2 Antibodies

          Proteintech

          ATF2 Polyclonal Antibody

          4 References
          View all (62) ATF2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ATF2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          ATF2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ATF2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ATF2 Antibody (11908-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( 10% Formaldehyde ) fixed HeLa cells using 11908-1-AP (ATF2 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ATF2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ATF2 Antibody in Western Blot (WB)
          ATF2 Antibody in Western Blot (WB)
          ATF2 Antibody in Western Blot (WB)
          ATF2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          ATF2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          11908-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          ATF2 Fusion Protein Ag2581 (1-209 aa encoded by BC026175)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.35 mg/mL

          Amount

          52.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          This antibody can recognize all the isoforms of human ATF2. The molecular weight detected is larger than the theoretical value, which may be related to protein modification. About 65-68 kDa band detected in the articles.

          Immunogen sequence: MKFKLHVNS ARQYKDLWNM SDDKPFLCTA PGCGQRFTNE DHLAVHKHKH EMTLKFGPAR NDSVIVADQT PTPTRFLKNC EEVGLFNELA SPFENEFKKA SEDDIKKMPL DLSPLATPII RSKIEEPSVV ETTHQDSPLP HPESTTSDEK EVPLAQTAQP TSAIVRPASL QVPNVLLTSS DSSVIIQQAV PSPTSSTVIT QAPSSNRPIV (1-209 aa encoded by BC026175)

          Target Information

          The transcription factor ATF-2 (also called CRE-BP1) binds to both AP-1 and CRE DNA response elements and is a member of the ATF/CREB family of leucine zipper proteins. ATF-2 interacts with a variety of viral oncoproteins and cellular tumor suppressors and is a target of the SAPK/JNK and p38 MAP kinase signaling pathways. Various forms of cellular stress, including genotoxic agents, inflammatory cytokines and UV irradiation, stimulate the transcriptional activity of ATF-2. Cellular stress activates ATF-2 by phosphorylation of Thr69 and Thr71. Both SAPK and p38 MAPK have been shown to phosphorylate ATF-2 at these sites in vitro and in cells transfected with ATF-2.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Activating 2; Activating transcription factor 2; ATF2; bZIP transcription factor; cAMP response element-binding protein CRE-BP1; cAMP responsive element binding protein 2, formerly; cAMP-dependent transcription factor ATF-2; CREB-2; cyclic AMP response element-binding protein (HB16); Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-2; Cyclic AMP-responsive element-binding protein 2; HB16; histone acetyltransferase ATF2; MGC111558; MXBP protein; OTTHUMP00000205345; OTTHUMP00000205347; OTTHUMP00000205348; OTTHUMP00000205350; OTTHUMP00000205352; OTTHUMP00000205353; OTTHUMP00000205354; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: Atf-2; ATF2; CRE-BP; CRE-BP1; CREB-2; CREB2; CREBP1; D130078H02Rik; D18875; HB16; mXBP; Tg(Gzma-Klra1)7Wum; TREB7

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P15336, (Rat) Q00969, (Mouse) P16951

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1386, (Rat) 81647, (Mouse) 11909

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding histone acetyltransferase activity protein binding cAMP response element binding protein binding zinc ion binding H4 histone acetyltransferase activity protein kinase binding cAMP response element binding identical protein binding protein homodimerization activity leucine zipper domain binding sequence-specific DNA binding histone H2B acetyltransferase activity metal ion binding protein heterodimerization activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding RNA polymerase II activating transcription factor binding enhancer sequence-specific DNA binding nucleic acid binding transferase activity basic leucine zipper transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade in utero embryonic development NK T cell differentiation liver development hematopoietic progenitor cell differentiation outflow tract morphogenesis brainstem development growth plate cartilage chondrocyte differentiation growth plate cartilage chondrocyte proliferation regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein import into nucleus lipid metabolic process apoptotic process response to osmotic stress cellular response to DNA damage stimulus vacuole organization JNK cascade heart development gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of angiogenesis peptidyl-threonine phosphorylation abducens nucleus development hypoglossal nucleus development facial nucleus development BMP signaling pathway intra-S DNA damage checkpoint positive regulation of transforming growth factor beta2 production cellular response to oxidative stress p38MAPK cascade mRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of gene expression, epigenetic positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter white fat cell differentiation positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity neurofilament cytoskeleton organization detection of cell density adipose tissue development cellular response to anisomycin motor neuron apoptotic process hepatocyte apoptotic process cellular response to virus positive regulation of cardiac muscle myoblast proliferation positive regulation of mitochondrial membrane permeability involved in apoptotic process apoptotic process involved in development intrinsic apoptotic signaling pathway in response to hypoxia cellular response to leucine starvation transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter histone acetylation fat cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline